アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 200 mg (860051P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (860051P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (860051P-500mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 860051P
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
N([C@H]([C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC)CO)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C34H67NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-33(37)32(31-36)35-34(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h27,29,32-33,36-37H,3-26,28,30-31H2,1-2H3,(H,35,38)/b29-27+/t32-,33+/m0/s1
InChI Key
YDNKGFDKKRUKPY-TURZORIXSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
860051P-BULK:
860051P-200MG:
860051P-25MG:
860051P-VAR:
860051P-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック