包装
pkg of 1 × 1 mg (860533P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 860533P
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(O)=O.[NH4+]
InChI
1S/C34H68NO6P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-33(36)32(31-41-42(38,39)40)35-34(37)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h27,29,32-33,36H,3-26,28,30-31H2,1-2H3,(H,35,37)(H2,38,39,40);1H3/b29-27+;/t32-,33+;/m0./s1
InChI Key
RCRVTEZMCBPWGN-YWBCJBABSA-N
Jan Code
860533P-VAR:
860533P-1MG:
860533P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック