Merck
850467C
Avanti
18:0-18:1 PC
1-stearoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
別名:
1-octadecanoyl-2--(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; SOPC; PC(18:0/18:1(9Z)).
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥34,000
200 MG
¥93,200
¥34,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥34,000
200 MG
¥93,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H86NO8P
CAS番号:
分子量:
788.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
¥34,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (850467C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (850467C-200mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 850467C
濃度
10 mg/mL (850467C-25mg)
25 mg/mL (850467C-200mg)
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C44H86NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h21,23,42H,6-20,22,24-41H2,1-5H3/b23-21-/t42-/m1/s1
InChI Key
ATHVAWFAEPLPPQ-VRDBWYNSSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Phosphatidylcholine (PC) is an important constituent of the mucosal layer of the colon.[1] 18:0-18:1 PC (1-stearoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine) has a phosphocholine backbone.
アプリケーション
18:0-18:1 PC (1-stearoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine) may be used:
  • in liposomes for liposome binding assays[2]
  • to prepare giant unilamellar vesicles (GUVs) by electroformation[3]
  • to prepare lipid vesicles[4]
生物化学的/生理学的作用
Phosphatidylcholine (PC) plays a major role in endocytosis and the catalytic activity of enzymes.[2]
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850467C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850467C-25mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
850467C-VAR:
850467C-200MG:4548174018279
850467C-25MG:4548174018262
850467C-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
18:1-12:0 NBD PC Avanti Research™ - A Croda Brand 810133C
Avanti
810133C
18:1-12:0 NBD PC
DMG-PEG 2000 Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
880151P
DMG-PEG 2000
16:0-18:1 PE Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
850757C
16:0-18:1 PE
16:0~18:1 PC Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
850457C
16:0~18:1 PC
16:0~18:1 PC Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
850457P
16:0~18:1 PC
16:0 PC(DPPC) Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
850355P
16:0 PC(DPPC)
Journal of Physical Science, 253(1), 012058-012058 null
Experimental study of the electrically induced optical birefringence in suspension of densely packed giant lipid vesicles
Antonova K, et al.
Test null
Integrative Medicine - E-Book, 125016-125016 null
Compact and tunable size-based dielectrophoretic flow fractionation
Chuang HS, et al.
Journal of Micromechanics and Microengineering, 24(12), 125016-125016 null
Experimental study of the electrically induced optical birefringence in suspension of densely packed giant lipid vesicles
Antonova K, et al.
The Journal of Biological Chemistry null