アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 2 × 100 mg (850758P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850758P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 850758P
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C21H14Cl2N2O2/c1-12-8-9-18-17(10-12)25-21(27-18)13-4-2-5-14(11-13)24-20(26)15-6-3-7-16(22)19(15)23/h2-11H,1H3,(H,24,26)
InChI Key
GKFNHDBVWFEZCJ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- 単分子膜ドメイン形成と特性評価における構成要素として
- 混合アシル鎖7-ニトロベンズ-2-オキサ-1,3-ジアゾール-4-イル-ジアシル-sn-グリセロ-3-ホスホエタノールアミン(N-NBD-PE)および(N-リサミンローダミンBスルホニル)-ジアシル-sn-グリセロ-3-ホスホエタノールアミン(N-Rh-PE)プローブの合成に
- リポソームの調製に
生物化学的/生理学的作用
Jan Code
850758P-BULK:
850758P-200MG:
850758P-VAR:
850758P-25MG:
試験成績書(COA)