415146
オルトギ酸トリイソプロピル
97%
別名:
2,2′,2′′-[Methylidynetris(oxy)]tris[propane], 2-[Bis(propan-2-yloxy)methoxy]propane, 2-[Di(propan-2-yloxy)methoxy]propane, Tri(2-propyl) orthoformate, Tri(prop-2-yl) orthoformate, Tri-iso-propyl orthoformate, Triisopropyl orthoformate
サイズを選択してください
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.397 (lit.)
bp
65-66 °C/18 mmHg (lit.)
密度
0.854 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES記法
CC(C)OC(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C10H22O3/c1-7(2)11-10(12-8(3)4)13-9(5)6/h7-10H,1-6H3
InChI Key
FPIVAWNGRDHRSQ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
107.6 °F - closed cup
引火点(℃)
42 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
415146-VAR:
415146-100ML:
415146-BULK:
415146-25ML:
アクティブなフィルタ