Merck
254509
Sigma-Aldrich
オルト酪酸トリメチル
97%
別名:
1,1,1-トリメトキシブタン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥21,200
¥21,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥21,200
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2C(OCH3)3
CAS番号:
分子量:
148.20
Beilstein:
1737319
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥21,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.404 (lit.)
bp
145-147 °C (lit.)
密度
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES記法
CCCC(OC)(OC)OC
InChI
1S/C7H16O3/c1-5-6-7(8-2,9-3)10-4/h5-6H2,1-4H3
InChI Key
JAFMOTJMRSZOJE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Kinetics and mechanism of gas-phase elimination of trimethyl orthobutyrate has been examined over the temperature range of 310-369°C and pressure range of 50-130Torr[1].
アプリケーション
Trimethyl orthobutyrate has been used in the preparation of:
  • 5-acetamido-9-O-butyroyl-3,5-dideoxy-D-glycero-2-nonulo pyranosonic acid[2]
  • 9-O-butyroyl-3,5-dideoxy-5-glycoloylamido-D-glycero-2-nonulo pyranosonic acid[2]
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
122.0 °F - closed cup
引火点(℃)
50 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
254509-VAR:
254509-25G:
254509-BULK:
254509-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
H Ogura et al.
Carbohydrate research, 167, 77-86 (1987-09-15)
Various 9-O-acyl derivatives of N-acetyl- and N-glycoloyl-neuraminic acid, and O-(5-acetamido-3,5-dideoxy-D-glycero-alpha- and beta-D-galacto-2-nonulopyranosylonic acid)-(2----6)-O-beta-D-galactopyranosyl-(1----4)-D-glucopyranose were regioselectively synthesized by use of ortho esters. In addition, 5-acetamido-4-O-acetyl-D-glycero-D-galacto-2-nonulopyranosonic acid was prepared starting from the benzyl and methyl esters of N-acetylneuraminic acid.
Edgar Márquez et al.
The journal of physical chemistry. A, 112(47), 12140-12142 (2008-11-01)
The gas-phase elimination kinetics of the title compounds have been examined over the temperature range of 310-369 degrees C and pressure range of 50-130 Torr. The reactions, in seasoned vessels, are homogeneous, unimolecular, and follow a first-order rate law. The