Merck
333344
Sigma-Aldrich
Tripropyl orthoformate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥23,100
¥23,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥23,100
About This Item
化学式:
CH(OCH2CH2CH3)3
CAS番号:
分子量:
190.28
Beilstein:
1744249
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥23,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.407 (lit.)
bp
106-108 °C/40 mmHg (lit.)
密度
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES記法
CCCOC(OCCC)OCCC
InChI
1S/C10H22O3/c1-4-7-11-10(12-8-5-2)13-9-6-3/h10H,4-9H2,1-3H3
InChI Key
RWNXXQFJBALKAX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Gas phase reactions of the rare earth metal cations with tripropyl orthoformate were studied by Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry.[1]
アプリケーション
Tripropyl orthoformate was used as alcohol donor to investigate the activity and enantioselectivity of Novozym 435 in the esterification of rac-fenoprofen in methylcyclohexane.[2] It may be used as a drying agent during the synthesis of squaraine derivatives.[3][4][5]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
161.6 °F - closed cup
引火点(℃)
72 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
333344-VAR:
333344-10G:
333344-25ML:
333344-100ML:
333344-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of squaraine dyes under mild conditions: applications for labelling and sensing of biomolecules.
Sleiman MH and Ladame S.
Chemical Communications (Cambridge, England), 50(40), 5288-5290 (2014)
The structure/property relationship in a series of pyrrolic polysquaraines.
Lynch DE and Ewington J.
Synt. Metals, 183, 40-49 (2013)
Advances in synthesis and application of near-infrared absorbing squaraine dyes.
Hu L, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 3(21), 7667-7676 (2013)
Gas phase reactivity of rare earth metal cations with trialkylorthoformates: synthesis of neutral rare earth alkoxides.
Marchande N, et al
International Journal of Mass Spectrometry, 195, 139-148 (2000)
Convenient preparation of (s)-fenoprofen by biocatalysed irreversible esterification.
Morrone R, et al.
Rasayan Journal of Chemistry, 1, 732-737 (2008)