Merck
304050
Sigma-Aldrich
オルトギ酸トリエチル
anhydrous, 98%
別名:
ジエトキシメトキシエタン, 1,1,1-トリエトキシメタン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥18,700
1 L
¥24,500
2 L
¥34,200
¥18,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥18,700
1 L
¥24,500
2 L
¥34,200
About This Item
化学式:
CH(OC2H5)3
CAS番号:
分子量:
148.20
Beilstein:
605384
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
bp:
146 °C (lit.)
¥18,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
5.11 (vs air)
蒸気圧
2.9 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
98%
フォーム
liquid
不純物
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
蒸発残留物質
<0.0005%
屈折率
n20/D 1.391 (lit.)
bp
146 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
密度
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(OCC)OCC
InChI
1S/C7H16O3/c1-4-8-7(9-5-2)10-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
GKASDNZWUGIAMG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
オルトぎ酸トリエチルを使用すると、
  • 塩化アルミニウム存在下でフェロセンと反応させることによりホルミル・フェロセン、[1]
  • ニトロアセトンおよびさまざまなエナミンとの環化縮合により5-ニトロピリジン、濃硫酸を触媒とする複素環化を経てアントラニル酸と反応させることにより[2]
  • 3-アリル-4(3H)-キナゾリノンを合成できます。[3]
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
95.0 °F - closed cup
引火点(℃)
35 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
304050-VAR:
304050-BULK:
304050-1L:
304050-2L:
304050-100ML:
304050-6X1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of 3-Aryl-4 (3 H)-quinazolinones from Anthranilic Acids and Triethyl Orthoformate
Cao SL, et al.
Synthetic Communications, 38(13), 2227-2236 (2008)
One-pot synthesis of 5-nitropyridines by the cyclocondensation of nitroacetone, triethyl orthoformate and enamines
Sagitullina GP, et al.
Mendeleev Communications, 19(3), 155-156 (2009)
A new convenient method for the synthesis of formyl ferrocene with triethyl orthoformate and A1C13
Tang J, et al.
Synthetic Communications, 30(9), 1657-1660 (2000)
Adenine complexes with 3d metal perchlorates from ethanol-triethyl orthoformate.
Speca AN, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 37, L551-L554 (1979)
Mark S Kerr et al.
The Journal of organic chemistry, 70(14), 5725-5728 (2005-07-02)
[reaction: see text] The promising utility of triazolyl N-heterocyclic carbene catalysts in umpolung aldehyde chemistry requires a straightforward reliable synthesis from readily available materials. Herein, we describe the synthesis of a variety of triazolyl N-heterocyclic carbene precursors. The reactions commence
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf