Merck
248592
Sigma-Aldrich
硝酸ビスマス(III) 五水和物
reagent grade, 98%
別名:
Bismuth trinitrate pentahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥6,660
500 G
¥15,400
¥6,660
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥6,660
500 G
¥15,400
About This Item
化学式:
Bi(NO3)3 · 5H2O
CAS番号:
分子量:
485.07
EC Number:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,660
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
グレード
reagent grade
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
crystals
反応適合性
core: bismuth
reagent type: catalyst
bp
75-80 °C (lit.)
mp
30 °C (lit.)
SMILES記法
O=[N+](O[Bi](O[N+]([O-])=O)O[N+]([O-])=O)[O-].C
InChI
1S/CH4.Bi.3NO3/c;;3*2-1(3)4/h1H4;;;;/q;+3;3*-1
InChI Key
DPLOIMSBRDLLRI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
硝酸ビスマス(III)五水和物は、硝酸ビスマス(III)の水和物です。有機合成におけるチオカルボニルをカルボニル化合物に変換するルイス酸触媒として、芳香族のニトロ化、カルボニル化合物の保護、マイケル反応およびクマリンの合成に効果的に使用されています。
アプリケーション
様々な4-置換Hantzsch 1,4-ジヒドロピリジンの合成に用いられる優れた酸化剤です。[1]スルフィドからスルホキシドへ選択的に酸化する簡便な試薬です[2]
ピクトグラム
Flame over circleCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級III
第三種酸化性固体
Jan Code
248592-VAR:
248592-500G:
248592-BULK:
248592-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mashraqui, S.H. et al.
Synthetic Communications, 28, 939-939 (1998)
Mashraqui, S.H. Karnik, M.A.
Synthesis, 713-713 (1998)
Na Li et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(36), 13742-13750 (2014-08-12)
The xFe2O3/yBiOCl composites (xFe/yBi, x/y = 0/100, 5/100, 10/100, 20/100, 30/100 and 40/100 molar ratios) are prepared for the first time through an in situ hydrolysis method under hydrothermal conditions. The samples are characterized by X-ray diffraction (XRD), scanning electron
Nahid Gharib Naseri et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 391(4), 1283-1292 (2008-03-21)
Catalytic adsorptive stripping voltammetry (CAdSV) has been demonstrated at a bismuth film electrode (BiFE) in an injection-moulded electrochemical micro-flow cell. The polystyrene three-electrode flow cell was fabricated with electrodes moulded from a conducting grade of polystyrene containing 40% carbon fibre
Marcela Luísa Gomes et al.
Journal of biological inorganic chemistry : JBIC : a publication of the Society of Biological Inorganic Chemistry, 20(5), 771-779 (2015-05-02)
Two bismuth(III) porphyrins-5,10,15,20-tetrakis(phenyl)porphyrinatobismuth(III) nitrate, [Bi(III)(TPP)]NO3, and the unprecedent 5,10,15,20-tetrakis(4-carbomethoxyphenyl)porphyrinatobismuth(III) nitrate, [Bi(III)(T4CMPP)]NO3, and two unprecedented antimony(V) porphyrins dichlorido(5,10,15,20-tetrakis(phenyl)porphyrinato)antimony(V) bromide, [Sb(V)(TPP)Cl2]Br, and dibromido(5,10,15,20-tetrakis(4-carbomethoxyphenyl)porphyrinato)antimony(V) bromide, [Sb(V)(T4CMPP)Br2]Br,-were synthesized by reacting the corresponding porphyrin ligand with Bi(NO3)3·5H2O or SbCl3. All compounds were characterized by UV-vis