Merck
R2206
Sigma-Aldrich
ルブレン
powder
別名:
5,6,11,12-テトラフェニルナフタセン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥21,200
¥21,200
出荷予定日2025年3月31日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥21,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H28
CAS番号:
分子量:
532.67
Beilstein:
1917339
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥21,200
出荷予定日2025年3月31日
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
品質水準
mp
330-335 °C (lit.)
λmax
299 nm
OLEDデバイス性能
ITO/CuPc/NPD/Alq3:Rubrene (5%): DCM2 (2%)/Alq3/Mg:In
  • Color: red
  • Max. Luminance: 7780 Cd/m2
ITO/PEDOT:PSS/EHCz:Rubrene (1 wt%)/Cs2CO3:ITO
  • Color: red
  • Max. EQE: 0.03 %
SMILES記法
c1ccc(cc1)-c2c3ccccc3c(-c4ccccc4)c5c(-c6ccccc6)c7ccccc7c(-c8ccccc8)c25
InChI
1S/C42H28/c1-5-17-29(18-6-1)37-33-25-13-14-26-34(33)39(31-21-9-3-10-22-31)42-40(32-23-11-4-12-24-32)36-28-16-15-27-35(36)38(41(37)42)30-19-7-2-8-20-30/h1-28H
InChI Key
YYMBJDOZVAITBP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ケミルミネッセンス研究[1]や遷移金属錯体とのライゲーション研究[2]に用いられます。
ケミルミネッセンス研究や遷移金属錯体とのライゲーション研究に用いられます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
R2206-VAR:
R2206-100MG:
R2206-500MG:
R2206-BULK:
R2206-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Inorganic Chemistry, 32, 1078-1078 (1993)
Rui M Pinto et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(22), 7104-7110 (2015-05-21)
Exciton diffusion is at the heart of most organic optoelectronic devices' operation, and it is currently the most limiting factor to their achieving high efficiency. It is deeply related to molecular organization, as it depends on intermolecular distances and orbital
E Dubuisson et al.
Nanotechnology, 20(31), 315301-315301 (2009-07-15)
To develop highly sensitive biosensors, we made directly available to biological aqueous solutions organic nanocrystals previously grown in the pores of sol-gel films. Through the controlled dissolution of the sol-gel surface, we obtained emerging nanocrystals that remained strongly anchored to
Monolithic complementary inverters based on organic single crystals.
T Uemura et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 22(35), 3938-3941 (2010-08-06)
Y Chen et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 24(20), 2679-2684 (2012-04-14)
The origin of the bias stress effect related only to semiconductor properties is investigated in "air-gap" organic field-effect transistors (OFETs) in the absence of a material gate dielectric. The effect becomes stronger as the density of trap states in the