Merck
697737
Sigma-Aldrich
トリス(8-ヒドロキシキノリン)アルミニウム
sublimed grade, 99.995% trace metals basis
別名:
8-ヒドロキシキノリン アルミニウム塩, Alq3, アルミニウム8-ヒドロキシキノリナート, アルミニウムオキシナート, トリス-(8-ヒドロキシキノリナト)アルミニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥13,700
5 G
¥47,300
¥13,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥13,700
5 G
¥47,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H18AlN3O3
CAS番号:
分子量:
459.43
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥13,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
sublimed grade
品質水準
アッセイ
99.995% trace metals basis
フォーム
solid
損失
0.5 wt. % loss on heating, 332°C (typical, TGA)
mp
>300 °C (lit.)
411 °C (DSC)
λmax
259 nm
蛍光検出
λex 390 nm; λem 519 nm
軌道エネルギー
HOMO 5.8 eV 
LUMO 3.1 eV 
OLEDデバイス性能
ITO/MoO3/NPD/Alq3/BPhen/LiF/Al
  • Color: green
  • Max. Luminance: 20000 Cd/m2
  • Max. EQE: 1.2 %
  • Turn-On Voltage: 2.8 V
ITO/NPD/CBP:Ir(ppy)3/BCP/Alq3/Mg:Al
  • Color: green
  • Max. Luminance: 100000 Cd/m2
  • Max. EQE: 8 %
  • Turn-On Voltage: 4.3 V
ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(piq)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
  • Color: red
  • Max. Luminance: 24529 Cd/m2
  • Max. EQE: 17 %
  • Turn-On Voltage: 2.7 V
ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(ppy)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
  • Color: green
  • Max. Luminance: 207839 Cd/m2
  • Max. EQE: 21.6 %
  • Turn-On Voltage: 2.1 V
ITO/m-MTDATA/NPD/TTPhPhB/Alq3/LiF/Al
  • Color: blue
  • Max. Luminance: 9100 Cd/m2
  • Max. EQE: 2.5 %
  • Turn-On Voltage: 3.2 V
SMILES記法
O([Al](Oc1cccc2cccnc12)Oc3cccc4cccnc34)c5cccc6cccnc56
InChI
1S/3C9H7NO.Al/c3*11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;/h3*1-6,11H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
TVIVIEFSHFOWTE-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
トリス(8-ヒドロキシキノリン)アルミニウム(III)(Alq3)は、OLED 用の重要な緑色発光材料および電子伝達材料です。[1]その元来知られているその他の 3 つの結晶相α、β、γのほかに、ある研究では新規結晶相 d が報告されています。 [2] また、優れた化学的安定性と高い発光効率を示しています。[3]
アプリケーション
トリス(8-ヒドロキシキノリン)アルミニウム(Alq3)の薄膜は、有機エレクトロルミネッセンス機器に使用できます。[2]
有機ELデバイス用発光材料(緑色)および電子輸送材料として有用です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
697737-1G:
697737-BULK:
697737-VAR:
697737-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Molecular Orbital Study of the First Excited State of the OLED Material Tris(8-hydroxyquinoline)aluminum(III)
Halls MD and Schlegel HB
Chemistry of Materials, 2632-2640 null
Preparation and characterization of blue luminescent tris (8-hydroxyquinoline ) alumunium (Alq3)
Colle M, et al.
Advances in Functional Materials null
Molecular Orbital Study of the First Excited State of the OLED Material Tris(8-hydroxyquinoline)aluminum(III)
Halls MD and Schlegel HB
Chemistry of Materials null
Electronic structure of tris (8-hydroxyquinoline) aluminum thin films in the pristine and reduced states.
Johansson J, et al.
J. Chem. Phys. null
Electronic structure of tris (8-hydroxyquinoline) aluminum thin films in the pristine and reduced states.
Johansson J, et al.
J. Chem. Phys. , 1 null
資料
Silylethyne substitution offers an opportunity to tune solubility for application-specific needs and self-assembly for electronic performance and has yielded semiconductors with excellent device performance.
シリルエチンによる置換によって、用途固有のニーズに合わせた溶解性の調整や電子特性に合わせた自己組織化の調整が可能となり、非常に優れたデバイス性能を持つ半導体を作製することが可能です。
AIE Luminogens - Family of new materials with multifaceted functionalities. Find some representative applications of the AIEgens
Plexcore® organic conductive inks are electronic grade inks formulated for use in the hole injection layers of OLEDs.
すべて表示
関連コンテンツ
ディスプレイや照明としての普及が進んでいる有機ELデバイスの、学術論文や解説書等では詳細に記述されない「実験」について、可能な限り一般化して紹介しています。