Merck
83689
Sigma-Aldrich
ローダミンB
for fluorescence
別名:
テトラエチルローダミン, ブリリアントピンクB, ベーシックバイオレット10, ローダミンO
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥16,720
¥16,720
単価¥20,900割引20%
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥16,720
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H31ClN2O3
CAS番号:
分子量:
479.01
カラーインデックス番号:
45170
Beilstein:
4091619
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
¥16,720
単価¥20,900割引20%
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
グレード
for fluorescence
品質水準
フォーム
powder or crystals
mp
210-211 (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: soluble
methanol: soluble
蛍光検出
λex 553 nm; λem 627 nm in methanol
適合性
in accordance for fluorescence
SMILES記法
[Cl-].CCN(CC)c1ccc2c(OC3=CC(\C=CC3=C2c4ccccc4C(O)=O)=[N+](/CC)CC)c1
InChI
1S/C28H30N2O3.ClH/c1-5-29(6-2)19-13-15-23-25(17-19)33-26-18-20(30(7-3)8-4)14-16-24(26)27(23)21-11-9-10-12-22(21)28(31)32;/h9-18H,5-8H2,1-4H3;1H
InChI Key
PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ローダミンBはキサンテン色素で、[1]水トレーサー蛍光物質として機能します。[2]ロダミンBは、染色蛍光色素として使用されます。[3]
ローダミンBは朱色です。[4]
アプリケーション
N-メチルアミノ-5-イソシアノナフタレン(MICAN)の移行のため[5]
ローダミンBには次の用途があります:
  • 1-N-メチルアミノ-5-イソシアノナフタレン(MICAN)を交差染色する蛍光色素として[5]
  • 共焦点顕微鏡検査に使用する蛍光色素として[6]
  • 水中およびエタノール溶液中におけるその蛍光を試験するため[7]
アナリシスノート
λmax.~543 nm, E(1%/1cm) ~2200-2800 (メタノ-ル)
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
83689-VAR:
83689-1G:
83689-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The
A study of water circulation in Monterey harbor using rhodamine B dye (1965)
MICAN, a new fluorophore for vital and non-vital staining of human cells
Nagy Z, et al.
Toxicology in vitro, 48, 137-145 (2018)
Simplifying microfluidic separation devices towards field-detection of blood parasites
Holm SH, et al.
Analytical Methods : Advancing Methods and Applications, 8(16), 3291-3300 (2016)
Rhodamine B as a probe for phase transition in liquid solutions
Shishkin I, et al.
arXiv (2016)
The fluorescence properties of cationic rhodamine B in the gas phase
Sagoo SK and Jockusch RA
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 220(2-3), 173-178 (2011)
質問
  1. Is this dye soluble in acetone?
    1 回答
    1. For product testing, this compound is dissolved in methanol. There is no data to suggest the product is soluble in acetone. According to PubChem, the dye is soluble in water, alcohol, ether, benzene, hot xylene and slightly soluble in hydrocholoric acid and sodium hydroxide.
      https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/6694#section=Solubility