Merck
551112
Sigma-Aldrich
ルブレン
sublimed grade, 99.99% trace metals basis
別名:
5,6,11,12-テトラフェニルナフタセン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H28
CAS番号:
分子量:
532.67
Beilstein:
1917339
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
sublimed grade
アッセイ
99.99% trace metals basis
mp
330-335 °C (lit.)
λmax
299 nm
299 nm
蛍光検出
λem 550 nm in THF
軌道エネルギー
HOMO 5.4 eV 
LUMO 3.2 eV 
OLEDデバイス性能
ITO/CuPc/NPD/Alq3:Rubrene (5%): DCM2 (2%)/Alq3/Mg:In
  • Color: red
  • Max. Luminance: 7780 Cd/m2
ITO/PEDOT:PSS/EHCz:Rubrene (1 wt%)/Cs2CO3:ITO
  • Color: red
  • Max. EQE: 0.03 %
SMILES記法
c1ccc(cc1)-c2c3ccccc3c(-c4ccccc4)c5c(-c6ccccc6)c7ccccc7c(-c8ccccc8)c25
InChI
1S/C42H28/c1-5-17-29(18-6-1)37-33-25-13-14-26-34(33)39(31-21-9-3-10-22-31)42-40(32-23-11-4-12-24-32)36-28-16-15-27-35(36)38(41(37)42)30-19-7-2-8-20-30/h1-28H
InChI Key
YYMBJDOZVAITBP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ご要望に応じてロットごとのTGA/DSC曲線をご​提供いたします。
アプリケーション
ケミルミネッセンス研究や遷移金属錯体とのライゲーション研究に用いられます。
有機EL用ドーパント(赤、550λem=nm)や、p型有機半導体として有用な有​機エレクトロニクス材料です。昇華精製したルブレンの単結晶を用いた有機電界効果トランジスタでは、8-20cm2/Vのキャリア移動度を示します
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
551112-BULK:
551112-100MG:
551112-5G:
551112-500MG:
551112-1G:
551112-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Morpurgo, A. F. et al.
Physica Status Solidi (A): Applied Research, 201, 1302-1302 (2004)
Alexander S Bieber et al.
The Journal of chemical physics, 153(8), 084703-084703 (2020-09-03)
Triplet-triplet annihilation-based photon upconversion (UC) using bulk perovskite sensitizers has been previously shown to facilitate efficient UC at low fluences. However, the fabrication of the UC devices has not been fully optimized; thus, there is room for improvement. Here, we
N R Armstrong et al.
Annual review of physical chemistry, 52, 391-422 (2001-04-28)
Electrochemical processes leading to light emission are reviewed, with emphasis on aspects of this subject relevant to the understanding and optimization of electrogenerated luminescence (EL) in organic thin-film materials. The basic energetic requirements of light emission from electrochemically initiated solution
V Podzorov et al.
Physical review letters, 95(22), 226601-226601 (2005-12-31)
We have observed the Hall effect in the field-induced accumulation layer on the surface of single-crystal samples of a small-molecule organic semiconductor rubrene. The Hall mobility muH increases with decreasing temperature in both the intrinsic (high-temperature) and trap-dominated (low-temperature) conduction
Fang Gao et al.
The journal of physical chemistry. A, 113(46), 12847-12856 (2009-10-14)
We present a theoretical study on the temperature-dependent absorption and photoluminescence spectroscopy of rubrene multichromophores by combining the time-dependent long-range-corrected density functional theory with the exciton model. The spectra of rubrene multichromophores up to heptamers are calculated, and the effects
資料
Sublimed materials for organic electronic devices such of OFETs and OTFTs allow the achievement of better electronic properties, and may help increase a device’s lifetime.
純度99.995%以上の3回昇華精製した高純度ペンタセンを用いて作製された有機薄膜トランジスタは、極めて高い性能を示しました。
Organic Semiconductor Laser Materials
九州大学 安達先生に有機半導体レーザー材料についてレビューしていただきました。有機ELデバイスが実用化を迎え、その技術を発展させた次世代デバイスとして有機半導体レーザーダイオードの実現が期待されています。
関連コンテンツ
ディスプレイや照明としての普及が進んでいる有機ELデバイスの、学術論文や解説書等では詳細に記述されない「実験」について、可能な限り一般化して紹介しています。