Merck
806781
Sigma-Aldrich
TPBi
別名:
2,2′,2"-(1,3,5-Benzinetriyl)-tris(1-phenyl-1-H-benzimidazole)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥68,900
¥68,900
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥68,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C45H30N6
CAS番号:
分子量:
654.76
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥68,900
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥99.5% (HPLC)
品質水準
フォーム
powder
mp
272-277 °C
軌道エネルギー
HOMO 6.2 eV 
LUMO 2.7 eV 
OLEDデバイス性能
ITO/MoO3/NPB/Cz-BTPE/TPBi/LiF/Al (ref 2)
  • Color: blue
  • Max. Luminance: 9911 Cd/m2
  • Max. EQE: 1.9 %
  • Turn-On Voltage: 4.9 V
ITO/MoO3/NPB/Ph-BTPE/TPBi/LiF/Al
  • Color: blue
  • Max. Luminance: 6497 Cd/m2
  • Max. EQE: 1.9 %
  • Turn-On Voltage: 5.3 V
ITO/MoO3/NPB/isopro-BTPE/TPBi/LiF/Al(ref 2)
  • Color: blue
  • Max. Luminance: 1127 Cd/m2
  • Max. EQE: 1.7 %
  • Turn-On Voltage: 5.3 V
ITO/MoO3/NPB/methyl-BTPE/TPBi/LiF/Al (ref 2)
  • Color: blue
  • Max. Luminance: 1976 Cd/m2
  • Max. EQE: 1.3 %
  • Turn-On Voltage: 5.3 V
SMILES記法
C1(C2=NC(C=CC=C3)=C3N2C4=CC=CC=C4)=CC(C5=NC(C=CC=C6)=C6N5C7=CC=CC=C7)=CC(C8=NC(C=CC=C9)=C9N8C%10=CC=CC=C%10)=C1
InChI
1S/C45H30N6/c1-4-16-34(17-5-1)49-40-25-13-10-22-37(40)46-43(49)31-28-32(44-47-38-23-11-14-26-41(38)50(44)35-18-6-2-7-19-35)30-33(29-31)45-48-39-24-12-15-27-42(39)51(45)36-20-8-3-9-21-36/h1-30H
InChI Key
GEQBRULPNIVQPP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
TPBiは、高い電子移動度(3.3×10−5 cm2 V−1 s−1)および高いガラス転移温度を示す有機半導体です。これは、有機太陽電池の陰極バッファー層であるQLEDおよびOLEDの電子伝達層(ETL)として広く使用されています。[1]
TBPiを追加したデバイスは、以下の理由から電力変換効率が向上します:
  • アクセプター/陰極接合部での消光による励起が回避される。
  • 光学的スペーサーとして機能する。
  • 保護層が形成される。[2]
アプリケーション
TPBiは、有機-無機ハイブリッドペロブスカイトLEDの電子伝達層を作製するために使用できます。[3]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
806781-500MG:
806781-BULK:
806781-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Study on Electron Transport Characterization in TPBi Thin Films and OLED Application
Yanping Wang, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 125, 16753-16758 (2021)
Largely blue-shifted emission through minor structural modifications: molecular design, synthesis, aggregation-induced emission and deep-blue OLED application
Jing H, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 50, 2136-2138 (2014)
Organic photovoltaic cells based on TPBi as a cathode buffer layer
Junsheng Yu, et al.
Solar Energy Materials and Solar Cells, 95, 664-668 (2011)
Employing ~100% Excitons in OLEDs by Utilizing a Fluorescent Molecule with Hybridized Local and Charge-Transfer Excited State
Weijun L, et al.
Advances in Functional Materials, 24, 1609-1614 (2014)
Efficient blue organic light-emitting diodes employing thermally activated delayed fluorescence
Qisheng Z, et al.
Nature Photonics, 8, 326-332 (2014)
資料
Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest.
安定かつ高効率の非ドープ型有機ELを作製するために、多数の凝集誘起発光性(AIE)材料が開発されています。これら素子の発光色は可視光の全領域にわたっており、高性能白色有機ELの作製にも成功しています。
関連コンテンツ
有機エレクトロニクスは、有機導電体や有機半導体を用いて、有機太陽電池、有機EL、有機電界効果トランジスタなどの応用実現を目指す分野です。
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf