Merck
P1802
Sigma-Aldrich
ペンタセン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H14
CAS番号:
分子量:
278.35
Beilstein:
1912418
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
形状
powder
mp
372-374 °C (subl.)
溶解性
organic solvents: slightly soluble
軌道エネルギー
HOMO 5 eV 
LUMO 3 eV 
OPVデバイス性能
ITO/pentacene/C60/BCP/Al
  • Short-circuit current density (Jsc): 15 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.36 V
  • Fill Factor (FF): 0.5
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 2.7 %
半導体特性
P-type (mobility=0.4-3 cm2/V·s) (on/off ratio=1E5-1E8)
SMILES記法
c1ccc2cc3cc4cc5ccccc5cc4cc3cc2c1
InChI
1S/C22H14/c1-2-6-16-10-20-14-22-12-18-8-4-3-7-17(18)11-21(22)13-19(20)9-15(16)5-1/h1-14H
InChI Key
SLIUAWYAILUBJU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ペンタセンは、5環式アセンファミリーの一部である多環式炭化水素の融合クラスに属します。正孔移動度が1200 cm2V−1s−1と高く、波長578 nmに蛍光吸収ピークを持つことから、主にエレクトロニクスに使用されています。
ペンタセンは一般的な有機半導体です。絶縁基板上に堆積すると、分子は組織化して多結晶膜を形成します。ペンタセン膜は、良好な輸送特性を示します。炭素骨格を包囲する水素原子は、炭素骨格自体よりも電気陰性度が低く、非局在化パイ電子雲にある程度の電子密度を与えます。また、これは大きな結晶を形成する場合があります。
アプリケーション
ペンタセンは、ポリ(4-ビニルフェノール)(PVP)で処理することで官能化でき、有機薄膜トランジスタ(OTFT)の表面エネルギーを低減させ、正孔移動度を109%増大させるために使用できます。ヨウ素ドープすることで閾値電圧を140 Vまで高めることができ、主に電界効果トランジスタの製作に使用されます。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P1802-5G:
P1802-VAR:
P1802-1G:
P1802-50MG:
P1802-BULK:
P1802-100MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Iodine doping enabled wide range threshold voltage modulation in pentacene transistors
Wang YW, et al.
Thin Solid Films, 669(3), 29-33 (2019)
Surface Treatments of Poly (4-Vinyl Phenol) Insulator for High-Performance Pentacene Thin-Film Transistors
Jang Y, et al.
IEEE Transactions on Device and Materials Reliability, 17(3), 522-525 (2017)
Young Jin Choi et al.
ACS nano, 13(7), 7877-7885 (2019-06-28)
This paper introduces a strategy to modulate a Schottky barrier formed at a graphene-semiconductor heterojunction. The modulation is performed by controlling the work function of graphene from a gate that is placed laterally away from the graphene-semiconductor junction, which we
The larger acenes: versatile organic semiconductors
Anthony JE
Angewandte Chemie (International Edition in English), 47(3), 452-483 (2008)
Pentacene thin-film transistors with polymeric gate dielectric.
Puigdollars J, et al.
Organic Electronics, 5(1), 67-71 (2004)
資料
Small molecular weight organic semiconductors are promising for flexible transistor applications in next-gen soft electronics.
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.
Zhenan Bao教授(Stanford University)が、有機電界効果トランジスタ(OFET)用の本質的に伸縮可能な高分子半導体を開発するための5つの手法を紹介します。
溶液プロセスにより作製される低分子太陽電池の最近の成果についてご紹介します。低分子ドナー化合物の独創的な分子設計により、電力変換効率は約8%に向上しています。
すべて表示