アッセイ
98%
mp
189-190 °C (lit.)
官能基
ester
nitro
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(OC(=O)C(=O)Oc2ccc(cc2[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H6N4O12/c19-13(29-11-3-1-7(15(21)22)5-9(11)17(25)26)14(20)30-12-4-2-8(16(23)24)6-10(12)18(27)28/h1-6H
InChI Key
CBZOGAWUNMFXFQ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
325376-1G:
325376-250MG:
325376-VAR:
325376-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)