Merck
698415
Sigma-Aldrich
ベンゾ[b]アントラセン
sublimed grade, 99.99% trace metals basis
別名:
2,3-ベンゾアントラセン, テトラセン, ナフタセン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H12
CAS番号:
分子量:
228.29
Beilstein:
1909299
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
sublimed grade
アッセイ
99.99% trace metals basis
形状
powder
mp
>300 °C (lit.)
λmax
277 nm
蛍光検出
λem 481, 514 nm in dichloromethane-d2
軌道エネルギー
HOMO 5.4 eV 
LUMO 2.7 eV 
OPVデバイス性能
ITO/PEDOT:PSS/tetracene/C60/BCP/Al
  • Short-circuit current density (Jsc): 7 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.58 V
  • Fill Factor (FF): 0.57
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 2.3 %
半導体特性
P-type (mobility=0.4 cm2/V·s)
SMILES記法
c1ccc2cc3cc4ccccc4cc3cc2c1
InChI
1S/C18H12/c1-2-6-14-10-18-12-16-8-4-3-7-15(16)11-17(18)9-13(14)5-1/h1-12H
InChI Key
IFLREYGFSNHWGE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ベンズ[b]アントラセンは、伝導性ポリマーであるエチニル化アセンで、供与体物質として使用できます。光ルミネセンスおよび量子収量が高いことから、単結晶エレクトロニクス材料の開発において有望な候補です。
ベンズ[b]アントラセンは、電子電界効果移動度が約10 cm2 /Vsの縮合多環芳香族化合物です。
アプリケーション
p型有機導体とOLEDドーパント。有機電子デバイスアプリケーションのための昇華グレード。有機半導体レーザーに適しています。
ベンズ[b]アントラセンは、有機発光ダイオード(OLED)、太陽電池、有機太陽光電池(OPV)、薄膜トランジスタ(TFT)や、他の単結晶ベースの有機半導体を含む広範囲の有機エレクトロニクスベースのデバイスに使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
698415-1G-PW:
698415-VAR:
698415-1G:
698415-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ambipolar light-emitting transistors of a tetracene single crystal.
Takahashi T, et al.
Advances in Functional Materials, 17(10), 1623-1628 (2007)
Electronic functionalization of the surface of organic semiconductors with self-assembled monolayers.
Calhoun MF, et al.
Testing, 7(1), 84-84 (2008)
Trap healing and ultralow-noise Hall effect at the surface of organic semiconductors.
Lee B, et al.
Testing, 12(12), 1125-1125 (2013)
25th Anniversary Article: Key Points for High-Mobility Organic Field-Effect Transistors.
Dong H, et al.
Advanced Materials, 25(43), 6158-6183 (2013)
Singlet exciton fission in nanostructured organic solar cells.
Jadhav PJ, et al.
Nano Letters, 11(4), 1495-1498 (2011)
資料
Plexcore® organic conductive inks are electronic grade inks formulated for use in the hole injection layers of OLEDs.
Sublimed materials for organic electronic devices such of OFETs and OTFTs allow the achievement of better electronic properties, and may help increase a device’s lifetime.
純度99.995%以上の3回昇華精製した高純度ペンタセンを用いて作製された有機薄膜トランジスタは、極めて高い性能を示しました。
Organic Semiconductor Laser Materials
すべて表示
関連コンテンツ
ディスプレイや照明としての普及が進んでいる有機ELデバイスの、学術論文や解説書等では詳細に記述されない「実験」について、可能な限り一般化して紹介しています。