Merck
C84801
Sigma-Aldrich
コロネン
97%
別名:
[6]サーキュレン, スーパーベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H12
CAS番号:
分子量:
300.35
Beilstein:
658468
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
powder
bp
525 °C (lit.)
mp
428 °C (lit.)
SMILES記法
c1cc2ccc3ccc4ccc5ccc6ccc1c7c2c3c4c5c67
InChI
1S/C24H12/c1-2-14-5-6-16-9-11-18-12-10-17-8-7-15-4-3-13(1)19-20(14)22(16)24(18)23(17)21(15)19/h1-12H
InChI Key
VPUGDVKSAQVFFS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
コロネンは以下の用途に使用できます
  • 有機太陽光発電や光電子のアプリケーションで使用される活物質の合成。
  • 低温での蒸着によるグラフェン合成のための核形成シードとして。
  • 多環芳香族分子のフレームワークや構造の構築。
バイオイメージングアプリケーション用のカーボンドットとしてのコロネンの取り込みが報告されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C84801-VAR:
C84801-100MG:
C84801-500MG:
C84801-50MG:
C84801-BULK:
C84801-20G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Perchlorocoronene: a novel host precursor.
Baird T, et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, (22), 1471-1473 (1988)
Porphyrins fused with unactivated polycyclic aromatic hydrocarbons.
Diev VV, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 77(1), 143-159 (2011)
Honeycomb frameworks with a very large mesh of 39? 29 ? diameters stabilized by ?-stacked coronene molecules.
Nozaki T, et al.
CrystEngComm, 14(17), 5398-5401 (2012)
Persulfurated Coronene: A New Generation of ?Sulflower?.
Dong R, et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(6), 2168-2171 (2017)
Continuous graphene films synthesized at low temperatures by introducing coronene as nucleation seeds.
Wu T, et al.
Nanoscale, 5(12), 5456-5461 (2013)