Merck
Z688711
Nunc® 96 DeepWell プレート
size 96 wells, round clear wells, non-treated surface, non-sterile, case of 32 ea
別名:
96ディープウェルプレート, 96ディープウェル培養プレート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
32 EA
¥35,260
¥35,260
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
32 EA
¥35,260
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
¥35,260
Check Cart for Availability
物質
polystyrene
round clear wells
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
包装
case of 32 ea
メーカー/製品名
Nunc 278605
キャパシティ
1.0 mL
プレートL × W × H
128 mm × 86 mm × 41 mm
サイズ
96 wells
容量
1 mL
ウェルの最大容量
900 μm
有効容積
0.9 mL
clear
適合性
suitable for (sample collection, storage, and combinational chemistry library applications)
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Nunc® 96 DeepWell(丸底プレート)
Nunc 96 DeepWellプレートは、オートメーション器具でのサンプル操作に用いるのが容易で、サンプルの回収、保存、コンビナトリアルケミストリー、ライブラリー保存用途に最適です。
  • 丸底ウェル
  • 英数字格子により迅速にサンプルを特定
  • ウェルキャップとシーリングテープによる密閉性
法的情報
DeepWell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
PhotoKitAlysis Reaction Kit aids in cross-coupling reactions, offering pre-weighed components for optimization.
All contents in the foil bag are weighed, plated, packed, and sealed in a glove box under nitrogen.
プロトコル
Explore catalysis methods like Suzuki-Miyaura, Buchwald-Hartwig, Heck, Sonagashira, and more with our Palladium Precatalyst Screening Kits.
Materials and procedure Step-by-Step Guide for Photocatalysis High-Throughput Reaction Screening Kit
A step-by-step protocol guide for KitAlysis Suzuki-Miyaura Cross-Coupling Reaction Screening Kit.
KitAlysis™ Cu C-N (Buchwald-Hartwig) cross-coupling high-throughput screening kit. Detailed Set-Up User Guide and a downloadable excel file for calculations.