グレード
ACS reagent
anhydrous
品質水準
蒸気圧
<0.0000001 hPa ( 25 °C)
製品種目
Redi-Dri™
アッセイ
≥99.0%
フォーム
powder
品質
free-flowing
不純物
≤0.005% insolubles
pH
6.5-9.0 (25 °C, 5%)
密度
1.57 g/cm3 at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.003%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
微量陽イオン
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
Mg: ≤0.002%
Na: ≤0.03%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES記法
[K+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.K/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
特徴および利点
- 効率の向上–固くなった粉をほぐす時間と労力をなくしました
- 安全性–固まりをバラバラにするために道具の力を使うことはありません
- エコロジー–包装にくっつかないので廃棄物が減ります
- 経済性–調製と溶媒和が早いため、生産性が向上し、コストが削減されます
- 保証された品質–専門家が試験した優れた品質で、抗固化剤を含みません
- フレキシブルな容量–研究用の容量からスケールアップした量までさまざまな容量を提供しています
法的情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
791733-4X2.5KG:
791733-VAR:
791733-500G:
791733-1KG:
791733-100G:
791733-6X1KG:
791733-BULK:
791733-2.5KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.