Merck
806412
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylanilino(oxo)acetic acid
別名:
[(2,6-Dimethylphenyl)amino](oxo)acetic acid, [(2,6-Dimethylphenyl)carbamoyl]formic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥7,450
1 G
¥19,300
¥7,450
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥7,450
1 G
¥19,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H11NO3
CAS番号:
分子量:
193.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,450
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
95%
品質水準
フォーム
powder
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
SMILES記法
O=C(C(O)=O)NC1=C(C)C=CC=C1C
InChI
1S/C10H11NO3/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)11-9(12)10(13)14/h3-5H,1-2H3,(H,11,12)(H,13,14)
InChI Key
JFTAPSBIODPQJN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
806412-VAR:
806412-BULK:
806412-1G:
806412-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
KitAlysis™ Cu C-N (Buchwald-Hartwig) cross-coupling high-throughput screening kit. Detailed Set-Up User Guide and a downloadable excel file for calculations.