Merck
900639
Sigma-Aldrich
1-ブタノール
anhydrous, ZerO2®, 99.8%
別名:
n-ブタノール, ブチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
4 X 2 ML
¥31,100
¥31,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
4 X 2 ML
¥31,100
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3OH
CAS番号:
分子量:
74.12
Beilstein:
969148
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
NACRES:
NA.21
bp:
116-118 °C (lit.)
¥31,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
ZerO2®
品質水準
蒸気密度
2.55 (vs air)
蒸気圧
5.5 mmHg
アッセイ
99.8%
フォーム
liquid
自己発火温度
649 °F
品質
anhydrous
expl. lim.
11.2 %
dilution
(for analytical testing)
不純物
≤0.005% water
water
屈折率
n20/D 1.399 (lit.)
bp
116-118 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
密度
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI Key
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
法的情報
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900639-BULK:
900639-4X2ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Wieslaw Swietnicki et al.
International journal of molecular sciences, 22(13) (2021-07-03)
Pseudomonas aeruginosa is an opportunistic human pathogen that has become a nosocomial health problem worldwide. The pathogen has multiple drug removal and virulence secretion systems, is resistant to many antibiotics, and there is no commercial vaccine against it. Yersinia pestis