Merck
M27301
Sigma-Aldrich
アクリル酸メチル
99%, contains ≤100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
別名:
Methylacrylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 ML
¥1,870
250 ML
¥3,230
1 L
¥5,480
2 L
¥9,970
18 L
¥32,200
¥1,870
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 ML
¥1,870
250 ML
¥3,230
1 L
¥5,480
2 L
¥9,970
18 L
¥32,200
About This Item
化学式:
CH2=CHCOOCH3
CAS番号:
分子量:
86.09
Beilstein:
605396
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥1,870
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
蒸気密度
3 (vs air)
品質水準
蒸気圧
67.5 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99%
フォーム
liquid
自己発火温度
874 °F
含みます
≤100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
expl. lim.
14.5 %
屈折率
n20/D 1.402 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
密度
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)C=C
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-4(5)6-2/h3H,1H2,2H3
InChI Key
BAPJBEWLBFYGME-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アクリル酸メチルはアクリル系モノマーです。本化合物は剛性、柔軟性、イオン性、非イオン性、疎水性又は親水性を有するポリマーの製造に有用です。エチレン及びα-オレフィンとアクリル酸メチルとの共重合の機序が研究されています。[1]トリエチルアミン及び炭酸ナトリウム存在下でのヨードベンゼンとアクリル酸メチルとのヘック反応が報告されています。[2]1-フェニルエチルジチオベンゾエート及び2-(2-シアノプロピル)ジチオベンゾエート(RAFT剤)を用いたアクリル酸メチルの可逆的付加開裂連鎖移動(RAFT)塊状重合が研究されています。[3]アクリル酸メチルのヘック反応中に形成される反応性中間体が、NMR分光法によって明らかにされています。[4]
アプリケーション
アクリル酸メチルは、ポリ(アクリル酸メチル)エラストマーの製造に使用されていました。[5]また、α、ω- ジカルボン酸エステルの合成にも使用されていました。[6]
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
27.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-2.8 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M27301-250ML:4548173950204
M27301-18L:4548173950181
M27301-5ML:4548173950228
M27301-1L:4548173950198
M27301-2L:4548173950211
M27301-BULK:
M27301-VAR:
M27301-2.5L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Origin of inhibition effects in the reversible addition fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization of methyl acrylate.
Perrier S, et al.
Macromolecules, 35(22), 8300-8306 (2002)
Effects of dispersion and aggregation of silica in the reinforcement of poly (methyl acrylate) elastomers.
Pu Z, et al.
Chemistry of Materials, 9(11), 2442-2447 (1997)
Mechanistic studies of the palladium-catalyzed copolymerization of ethylene and a-olefins with methyl acrylate.
Mecking S, et al.
Journal of the American Chemical Society, 120(5), 888-899 (1998)
Characterization of Reactive Intermediates in Palladium-Catalyzed Arylation of Methyl Acrylate (Heck Reaction).
Brown JM and Hii KKM.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 35(6), 657-659 (1996)
Rybak A and Meier MAR.
Green Chemistry, 9(12), 1356-1361 (2007)
資料
Starbonは、化学的・機械的安定性に優れ、メソポーラス容積が極めて大きく、化学的官能性の付与が簡単な複雑な表面分子構造を有する炭素材料であり、クロマトグラフィーや触媒、吸着、その他多くの応用分野で利用される可能性があります。
Our strategy is to synthesize mesoporous carbonaceous materials (“Starbons”) using mesoporous expanded starch as the precursor without the need for a templating agent.
RAFT polymerization offers living characteristics to radical polymerization, contributing versatility to reversible deactivation radical polymerization methods.
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf