Merck
791296
Sigma-Aldrich
Methyl acrylate-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C3CH6O2
分子量:
89.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
フォーム
liquid
含みます
hydroquinone as stabilizer
質量シフト
M+3
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[13CH2]=[13CH][13C](OC)=O
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-4(5)6-2/h3H,1H2,2H3/i1+1,3+1,4+1
InChI Key
BAPJBEWLBFYGME-QZJDPFNNSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
26.6 °F
引火点(℃)
-3 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
791296-BULK:
791296-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)