Merck
155721
Sigma-Aldrich
メタクリル酸
contains 250 ppm MEHQ as inhibitor, 99%
別名:
2-メタクリル酸, 2-メチルプロペン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=C(CH3)COOH
CAS番号:
分子量:
86.09
Beilstein:
1719937
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
pH:
2.0-2.2 (20 °C, 100 g/L)
蒸気密度
>3 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99%
フォーム
liquid
自己発火温度
752 °F
含みます
250 ppm MEHQ as inhibitor
屈折率
n20/D 1.431 (lit.)
pH
2.0-2.2 (20 °C, 100 g/L)
bp
163 °C (lit.)
mp
12-16 °C (lit.)
密度
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C=C(C)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O2/c1-3(2)4(5)6/h1H2,2H3,(H,5,6)
InChI Key
CERQOIWHTDAKMF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メタクリル酸(MAA)は、有機化合物であり、無色で粘性のある液体です。一機能性のメタクリレートモノマーです。温水に可溶であり、ほとんどの有機溶媒に混和性です。MAAは、そのエステル、特にメチルメタクリレートやポリメチルメタクリレート(PMMA)の生産における出発物質として使用されます。
アプリケーション
MAAは、ポリ(メタクリル酸)-g-ポリ(ε-カプロラクトン)コポリマー、PMMAのポリマーブレンドおよびヒドロキシエチルメタクリレート(HEMA)-MAAハイドロゲルの合成に使用されます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
152.6 °F - closed cup
引火点(℃)
67 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
155721-5G:4548173107790
155721-VAR:
155721-2.5L:
155721-25ML:
155721-18KG:4548173107769
155721-2KG:4548173228310
155721-1L:
155721-100G:4548173107752
155721-3KG:4548173107776
155721-500ML:
155721-500G:4548173107783
155721-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Reversible Addition Fragmentation Chain Transfer
(RAFT) Polymerization
Moad G, et al.
Material Matters, 5(1) (2010)
Synthesis of graft copolymers of poly(methacrylic acid)-g-poly(?-caprolactone) by coupling ROP and RAFT polymerizations
Kiehl J, et al.
Polymer, 53(3), 694-700 (2012)
Thomas J Dursch et al.
Biomaterials, 35(2), 620-629 (2013-10-24)
Two-photon confocal microscopy and back extraction with UV/Vis-absorption spectrophotometry quantify equilibrium partition coefficients, k, for six prototypical drugs in five soft-contact-lens-material hydrogels over a range of water contents from 40 to 92%. Partition coefficients were obtained for acetazolamide, caffeine, hydrocortisone
Josué A Torres-Ávalos et al.
Polymers, 13(4) (2021-03-07)
Design of a smart drug delivery system is a topic of current interest. Under this perspective, polymer nanocomposites (PNs) of butyl acrylate (BA), methacrylic acid (MAA), and functionalized carbon nanotubes (CNTsf) were synthesized by in situ emulsion polymerization (IEP). Carbon
Alexandra Muñoz-Bonilla et al.
Polymers, 12(12) (2020-12-03)
Several hydrogels based on 2-hydroxyethyl methacrylate and a methacrylic monomer containing a thiazole group in its lateral chain have been prepared by thermal polymerization at 60 °C in water solution varying the chemical composition of the gels. The posterior quaternization
資料
RAFT polymerization offers living characteristics to radical polymerization, contributing versatility to reversible deactivation radical polymerization methods.
眼科デバイス用モノマーの製造は、純度向上や製造供給の信頼性向上の必要性により推進されますが、最終的にはコンタクトレンズを装用する際の快適さや安全性の向上の必要性がその原動力となっています。1日使い捨てコンタクトレンズには、多くのユーザーが持つこのニーズに対処できる可能性がありますが、週・月単位の定期交換レンズと比べるとコストが高いことが普及のネックとなっています。コンタクトレンズをより手頃な価格にして、コンタクトレンズ市場の成長を加速させるには、コスト構造を改善して、さらに高品質の原材料を得られるようにする新たなアプローチが必要です。
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.
By altering the physicochemical properties, smart or intelligent drug delivery systems can be designed to deliver therapeutic molecules on-demand. Learn more about the application of stimuli-responsive materials in drug delivery.