Merck
06958
Supelco
アクリル酸ブチル
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥3,170
¥3,170
出荷予定日2025年4月02日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥3,170
About This Item
化学式:
CH2=CHCOO(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
128.17
Beilstein:
1749970
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥3,170
出荷予定日2025年4月02日
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
>1 (vs air)
蒸気圧
3.3 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5% (GC)
自己発火温度
559 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
含みます
~0.0015% hydroquinone monomethyl ether as stabilizer
expl. lim.
9.9 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.418 (lit.)
n20/D 1.419
bp
145 °C (lit.)
密度
0.899 g/mL at 20 °C
0.894 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-3-5-6-9-7(8)4-2/h4H,2-3,5-6H2,1H3
InChI Key
CQEYYJKEWSMYFG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
100.4 °F - closed cup
引火点(℃)
38 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
06958-VAR-F:
06958-1ML-F:
06958-BULK-F:
06958-5ML-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
M Obiols-Rabasa et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 26(11), 7717-7724 (2010-02-04)
The seeded semicontinuous emulsion copolymerization of methyl methacrylate (MMA) and butyl acrylate (BuA) stabilized with a graft polymeric surfactant based on inulin, INUTEC SP1, as well as its mixture with sodium lauryl sulfate (SLS) is described. The mixture of SLS
Shuzhao Li et al.
Biomacromolecules, 12(9), 3305-3312 (2011-07-30)
Immobilizing poly(butyl acrylate) (PBA) on cellulose microfibrils (CMFs) by atom transfer radical polymerization (ATRP) of butyl acrylate (BA) on the surface of 2-bromoisobutyryl-functionalized CMF generated highly hydrophobic microfibrils (CMF-PBA) with a hard core and a soft-shell structure. TGA and static
Gillian S Leslie Singka et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 76(2), 275-281 (2010-07-06)
This work examined the effect of sodium carbonate (Na(2)CO(3)) on the topical delivery of methotrexate (MTX) from a loaded nanogel in vitro and the modulation of prostaglandin E(2) (PGE(2)) production in skin ex vivo. A nanogel based on co-polymerised N-isopropylacrylamide
Ci Song et al.
Carbohydrate polymers, 91(1), 217-223 (2012-10-10)
This article reports the preparation and evaluation of polymeric microspheres as a new class of oil-absorbent (POAMs). Based on our earlier oil-absorbents, the present microspheres contained β-cyclodextrin (β-CD) moieties as both cross-linking agent and porogen agent, and showed exciting high
Jérôme Garnier et al.
Macromolecular rapid communications, 33(16), 1388-1392 (2012-05-19)
Hybrid latexes based on cerium oxide nanoparticles are synthesized via an emulsifier-free process of emulsion polymerization employing amphiphatic macro-RAFT agents. Poly(butyl acrylate-co-acrylic acid) random oligomers of various compositions and chain lengths are first obtained by RAFT copolymerization in the presence