Merck
8.00841
Sigma-Aldrich
アクリル酸メチル
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
別名:
Methyl acrylate, Methyl propenoate, Acrylic acid methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CHCOOCH3
CAS番号:
分子量:
86.09
Beilstein:
605396
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
202-500-6
NACRES:
NA.22
蒸気密度
3 (vs air)
品質水準
蒸気圧
67.5 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
874 °F
expl. lim.
14.5 %
屈折率
n20/D 1.402 (lit.)
pH
7 (20 °C)
kinematic viscosity
10 cSt(23 °C)
bp
80 °C (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
転移温度
flash point -2.7 °C
溶解性
60 g/L
密度
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
COC(=O)C=C
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-4(5)6-2/h3H,1H2,2H3
InChI Key
BAPJBEWLBFYGME-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99,0 Area %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0,954 - 0,958
Identity (IR): conforms
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
27.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-2.8 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体