Merck
PHR1034
Supelco
リドカイン
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
2-ジエチルアミノ-N-(2,6-ジメチルフェニル)アセトアミド, キシロカイン, リグノカイン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥18,400
¥18,400
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥18,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H22N2O
CAS番号:
分子量:
234.34
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥18,400
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 727
traceable to Ph. Eur. L0595000
traceable to USP 1366002
APIファミリー
lidocaine
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C14H22N2O/c1-5-16(6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17)
InChI Key
NNJVILVZKWQKPM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
リドカインは不整脈治療の可能性がある候補薬です。[1]
品質管理に適用される医薬品の二次標準物質であり、医薬品の研究室および製造業者に、社内ワーキングスタンダードの調製に便利で費用対効果の高い代替物を提供します。
リドカインは、顕著な抗不整脈および抗けいれん効果を示す局所麻酔薬です。中枢神経系抑制剤として知られており、鎮静、鎮痛および抗けいれん作用を示します。[2]
アプリケーション
これらの二次標準物質は、認証標準物質として適切と評価されています。これらは、医薬品出荷試験、定性・定量分析のための医薬品方法開発、食品・飲料の品質管理試験、およびその他の校正要件など(ただし、これらに限らない)いくつかの分析用途での使用に適しています。
リドカインは、ガス液体クロマトグラフフィー(GLC)を用いたヒト血清試料中のペルヘキシリンの測定で、内部標準として使用できます。[3]
リドカインは、クロマトグラフィー法により医薬製剤中の分析対象物を測定するための医薬品標準物質として使用される場合があります。[4][2][5]
生物化学的/生理学的作用
Na+チャネルブロッカ-であり、クラスIB抗不整脈薬です。
Na+チャネルブロッカ-です。クラスIB抗不整脈薬であり、非経口投与後すみやかに吸収されます。
アナリシスノート
このような2次標準は、USP、EP(PhEur)、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に基づいて製造および認証されています。このCRMの使用に関するすべての情報は分析証明書に記載されています。
脚注
この材料の分析証明書の例を参照するには、下のスロットのLRAC0142にアクセスしてください。これは証明書の例であり、貴社が受け取るロットではありません。
おすすめ製品
NMRに関してメルクのオンラインプラットフォームであるChemisTwin®で利用可能な本製品のデジタル参照物質を検索してください。このChemisTwin®上のデジタル等価物はサンプル同定の確認および化合物の定量化に使用することができます(デジタル外部標準と併用)。数回のクリックでこの物質のNMRスペクトルを閲覧し、オンラインで自分のサンプルと比較することができます。こちらで詳細を確認して無料トライアルを開始してください。
分析カラム
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1034-1G-BULK:
PHR1034-1G-PW:
19543-1G-BULK:
PHR1034-1G:
19543-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Simultaneous determination of tolperisone and lidocaine by high performance liquid chromatography
Liawruangrath S, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 26(5-6), 865-872 (2001)
A rapid method for the determination of perhexiline in serum using gas-liquid chromatography
CooperHDJ and Turnell CD
Annals of Clinical Biochemistry, 17, 155-158 (1980)
Stability indicating HPLC method for the estimation of oxycodone and lidocaine in rectal gel
Gebauer MG, et al.
International Journal of Pharmaceutics, 223(1-2), 49-54 (2001)
High-performance liquid chromatographic method for the simultaneous determination of lidocaine and its N-dealkylated metabolites in plasma
Nation.LR, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 162, 466-473 (1979)
Development and validation of RP-HPLC method for cetrimonium bromide and lidocaine determination.
Malenovic A, et al.
Il Farmaco (Societa Chimica Italiana : 1989), 60(2), 157-161 (2005)
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf