蒸気密度
3.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
31 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99%
フォーム
liquid
自己発火温度
721 °F
含みます
10-20 ppm MEHQ as inhibitor
expl. lim.
12.1 %
屈折率
n20/D 1.406 (lit.)
bp
99 °C (lit.)
mp
−71 °C (lit.)
密度
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)C=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3H,1,4H2,2H3
InChI Key
JIGUQPWFLRLWPJ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
48.2 °F - closed cup
引火点(℃)
9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
E9706-25L:
E9706-25ML:
E9706-2.5L:
E9706-BULK:
E9706-1L:4548173948904
E9706-2L:4548173948911
E9706-100ML:4548173948898
E9706-VAR:
E9706-10L:
E9706-5ML:
E9706-18L:
この製品を見ている人はこちらもチェック