Merck
139459
Sigma-Aldrich
クロトン酸メチル
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 ML
¥3,470
100 ML
¥5,900
500 ML
¥16,000
¥3,470
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 ML
¥3,470
100 ML
¥5,900
500 ML
¥16,000
About This Item
化学式:
CH3CH=CHCOOCH3
CAS番号:
分子量:
100.12
Beilstein:
1720292
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥3,470
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.423 (lit.)
bp
118-120 °C (lit.)
密度
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
COC(=O)\C=C\C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-4-5(6)7-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
InChI Key
MCVVUJPXSBQTRZ-ONEGZZNKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
クロトン酸メチルは、アルミニウムトリス(2,6-ジ-2-ナフチルフェノキシド)の存在下でエノール化可能なアルデヒドとビニロガスアルドール反応を起こします[1]
アプリケーション
クロトン酸メチルにより、溶媒工学を使用して、Candida antarctica由来リパーゼBにより触媒されるクロトン酸メチルとベンジルアミンとの反応における化学選択性を調査しました[2]。植物毒ソラナピロンD(1)およびE(2)の全合成中に開始試薬として使用されました[3]
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
30.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-1 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
139459-100ML:
139459-VAR:
139459-500ML:
139459-BULK:
139459-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hisahiro Hagiwara et al.
The Journal of organic chemistry, 67(17), 5969-5976 (2002-08-17)
The phytotoxins solanapyrones D (1) and E (2) have been synthesized from the decalone prepared by the domino Michael reaction of the kinetic enolate of optically pure acetylcyclohexene with methyl crotonate. The decalone was transformed into a solanapyrone core by
Jeffrey A Gazaille et al.
Organic letters, 14(11), 2678-2681 (2012-05-25)
The synthesis of the novel Lewis acid, aluminum tris(2,6-di-2-naphthylphenoxide) (ATNP), and its use in the vinylogous aldol reaction between methyl crotonate and enolizable aldehydes are described. ATNP is related to Yamamoto's Lewis acid, aluminum tris(2,6-diphenylphenoxide) (ATPH), but the 2-naphthyl groups
Solvent engineering: an effective tool to direct chemoselectivity in a lipase-catalyzed Michael addition.
Priego J, et al.
Tetrahedron, 65(2), 536-539 (2009)