Merck
M55909
Sigma-Aldrich
メタクリル酸メチル
contains ≤30 ppm MEHQ as inhibitor, 99%
別名:
2-メチルプロパ-2-エン酸メチル, メタクリル酸メチルエステル, メチル 2-プロペン酸メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 ML
¥6,600
500 ML
¥9,090
1 L
¥6,200
2 L
¥15,100
17 L
¥56,200
¥6,600
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 ML
¥6,600
500 ML
¥9,090
1 L
¥6,200
2 L
¥15,100
17 L
¥56,200
About This Item
化学式:
CH2=C(CH3)COOCH3
CAS番号:
分子量:
100.12
Beilstein:
605459
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥6,600
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
蒸気密度
3.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
29 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99%
自己発火温度
815 °F
含みます
≤30 ppm MEHQ as inhibitor
expl. lim.
12.5 %
屈折率
n20/D 1.414 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
−48 °C (lit.)
密度
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1H2,2-3H3
InChI Key
VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メタクリル酸メチルは、アクリル酸のクラスに属するメタクリル酸から誘導される有機化合物です。反応性の高いモノマーであり、ポリマー、特にポリ(メタクリル酸メチル)(PMMA)の製造に一般的に使用されます。透明で硬く耐久性のあるさまざまなポリメタクリル酸メチル(PMMA)材料の合成にも使用されます。これらの材料は、光学レンズ、光電子デバイス、自動車部品、医療機器など、幅広い用途に使用されています。複数のポリマーの優れた溶媒であり、高い接着強度を提供します。[1][2][3]
アプリケーション
メタクリル酸メチルは、以下の製造でモノマーとして使用できます。
  • ランタニド錯体でグラフト化したポリ(メタクリル酸メチル-無水マレイン酸)コポリマー。これらの発光ポリマーは高い熱安定性を示し、光電子デバイスの発光層として使用できます。[4]
  • ポリ(メタクリル酸メチル)(PMMA)。これは集光型太陽光発電(CPV)モジュール用のレンズの製造に使用される一般的な材料です。
  • ポリメタクリル酸メチル、メタクリル酸メチルクロスポリマー、メタクリル酸メチル/ジメタクリル酸グリコールクロスポリマー。これらのポリマーは、美容外科、歯科、関節置換術で使用されています。[5]
  • ポリ(メタクリル酸メチル)(PMMA)ベースの個別化医療機器。[1]
メタクリル酸メチルは、以下の製造でモノマーとして使用できます:
  • 熱的および機械的特性が強化された、相互浸透したメタクリル酸メチルベースのポリマーネットワーク。
  • 乳化共重合によるポリ(メタクリル酸メチル-メタクリル酸ヒドロキシエチル)(PMMA-co-PHEMA)コポリマー。これらのコポリマーは、熱酸化的に安定で、引き延ばせるフィルムを形成します。
  • ディファレンシャル・マイクロエマルション重合によるポリ(メタクリル酸メチル)ナノ粒子。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
50.0 °F - closed cup
引火点(℃)
10 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M55909-VAR:
M55909-25KG:
M55909-17L:4548173950235
M55909-2L:4548173950266
M55909-1L:4548173950242
M55909-10L:
M55909-25ML:4548173950259
M55909-2.5L:
M55909-25L:
M55909-500ML:4548173950273
M55909-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Preparation of lanthanide (Eu 3+, Tb 3+)-complex-grafted copolymer of methyl methacrylate and maleic anhydride films and the promising application as LED luminous layers
Chu Yang, et al.
Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 28, 5615-5622 (2017)
Final report of the cosmetic ingredient review expert panel safety assessment of polymethyl methacrylate (PMMA), methyl methacrylate crosspolymer, and methyl methacrylate/glycol dimethacrylate crosspolymer
Becker LC, et al.
International Journal of Toxicology, 30, 54S-65S (2011)
Daniel S Thoma et al.
Journal of periodontal & implant science, 49(3), 171-184 (2019-07-10)
To evaluate the effects of intra-alveolar socket grafting, subepithelial connective tissue grafts, and individualized abutments on peri-implant hard and soft tissue outcomes following immediate implant placement. This randomized experimental study employed 5 mongrel dogs, with 4 sites per dog (total
J Ratliff et al.
Spine, 26(13), E300-E302 (2001-07-18)
Case report and literature review. Clinicians use methylmethacrylate vertebroplasty to treat vertebral hemangiomas, metastases, and osteoporotic fractures. Cement may leak out of the vertebral body and compress the adjacent spinal cord and nerve roots. We review a case of nerve-root
Effects of sterilization on the mechanical properties of poly (methyl methacrylate) based personalized medical devices
Munker T, et al.
Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 168-172 (2018)
資料
RAFT polymerization offers living characteristics to radical polymerization, contributing versatility to reversible deactivation radical polymerization methods.
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.
眼科デバイス用モノマーの製造は、純度向上や製造供給の信頼性向上の必要性により推進されますが、最終的にはコンタクトレンズを装用する際の快適さや安全性の向上の必要性がその原動力となっています。1日使い捨てコンタクトレンズには、多くのユーザーが持つこのニーズに対処できる可能性がありますが、週・月単位の定期交換レンズと比べるとコストが高いことが普及のネックとなっています。コンタクトレンズをより手頃な価格にして、コンタクトレンズ市場の成長を加速させるには、コスト構造を改善して、さらに高品質の原材料を得られるようにする新たなアプローチが必要です。
プロトコル
ARGET ATRP procedure facilitates PMMA polymer brush growth with surface cleaning and initiator monolayer deposition.
コロイド結晶鋳型として使用できる単分散かつ表面活性剤を含まないポリマー球を簡便に作製することができます。代表的な乳化剤フリー合成法によるポリメタクリル酸メチルやポリスチレンの調製法を用いて、直径数百ナノメートルの球を作製します。
Polymeric spheres serve as crystal templates. Synthesis methods yield large quantities.
RAFT polymerization offers precise control, enabling tailored synthesis of complex polymer structures.
関連コンテンツ
有機合成・材料科学のセールを開催中!約18,000点を希望販売価格が最大70%OFFでご提供
質問
1–3/3 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. Hello, is this product ready to use for bone biopsy fixation and preparation of blocks?
    1 回答
    1. Product M55909 is an MQ level 200 product in the MClarity program. Its intended use is in a chemistry laboratory setting. This product's use is not intended to be used on human or animal subjects or samples.