グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
2.5 (vs air)
蒸気圧
4 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99%
形状
liquid
自己発火温度
744 °F
含みます
200 ppm MEHQ as inhibitor
expl. lim.
13.7 %
bp
139 °C (lit.)
mp
13 °C (lit.)
密度
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H,4,5)
InChI Key
NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
アクリル酸は以下としても使用できます:
- リチウムイオン電池の性能の最適化に役立つ、コポリマーバインダーの調製における重要な成分。
- 薄膜トランジスタ用途の酸化物半導体マトリックスにおけるナノチューブの接着と分散を改善するための、ポリ(アクリル酸)を用いたカーボンナノチューブの表面改質剤。
- エチレングリコールジメタクリレートとの同時重合プロセスを介した、ポリジメチルシロキサン(PDMS)の表面改質用の反応性モノマー。改変されたPDMSは、マイクロ流体工学や生物医学デバイスなどの新しい応用分野に応用される可能性があります。
- 共重合プロセスによるカシューガム/アクリル酸ナノ粒子の合成のための前駆体。合成にアクリル酸を使用すると、カシューガムの主鎖に親水性官能基が導入され、それによって水への溶解度が向上し、他の親水性材料との適合性が高まります。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
119.3 °F - closed cup
引火点(℃)
48.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
147230-RSAMPLE:
147230-18KG:4548173105741
147230-50KG:
147230-VAR:
147230-1L:
147230-204KG:4548173248387
147230-25ML:
147230-2.5L:
147230-3KG:4548173105758
147230-5ML:
147230-5G:4548173105772
147230-100G:4548173105734
147230-500ML:
147230-BULK:
147230-500G:4548173105765
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
RAFT polymerization offers living characteristics to radical polymerization, contributing versatility to reversible deactivation radical polymerization methods.
By altering the physicochemical properties, smart or intelligent drug delivery systems can be designed to deliver therapeutic molecules on-demand. Learn more about the application of stimuli-responsive materials in drug delivery.
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.
歯科修復材料の開発は、生体適合性と自然な外観を持つ修復材の必要性から、非常に重要です。アマルガムやコンポジットレジンといった従来の歯科材料には、素材固有の短所があります。