Merck
901904
Sigma-Aldrich
2-ジ-tert-ブチルホスフィノ-2′,4′,6′-トリイソプロピルビフェニル
95%
別名:
t-Bu XPhos, tBuXPhos, tert-ブチル X-Phos
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥9,240
5 G
¥32,800
25 G
¥143,000
¥9,240
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥9,240
5 G
¥32,800
25 G
¥143,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H45P
CAS番号:
分子量:
424.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
NACRES:
NA.22
¥9,240
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
95%
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
mp
148-151 °C (lit.)
150 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
CC(P(C(C=CC=C1)=C1C(C(C(C)C)=CC(C(C)C)=C2)=C2C(C)C)C(C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C29H45P/c1-19(2)22-17-24(20(3)4)27(25(18-22)21(5)6)23-15-13-14-16-26(23)30(28(7,8)9)29(10,11)12/h13-21H,1-12H3
InChI Key
SACNIGZYDTUHKB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
tBuXPhos [2-Di-tert-butylphosphino-2′,4′,6′-triisopropylbiphenyl] is an air-stable, electron-rich biaryl phosphine ligand developed by the Buchwald group to enhance the reactivity of palladium catalysis during cross-coupling reactions.
アプリケーション
tBuXPhos has been used in the preparation of [tBuXPhosAu(MeCN)]BAr4F, a gold catalyst for the intermolecular [2+2] cycloaddition of terminal arylalkynes with substituted alkenes to form functionalized cyclobutenes with high regioselectivity.
法的情報
使用は特許の対象となります:EP 1097158;JP 5758844;CA 2336691
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
901904-1G:
901904-250G:
901904-BULK:
901904-25G:
901904-VAR:
901904-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)