Merck
526460
Sigma-Aldrich
4,5-ビス(ジフェニルホスフィノ)-9,9-ジメチルキサンテン
97%
別名:
キサントホス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C39H32OP2
CAS番号:
分子量:
578.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
反応適合性
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: C-X Bond Formation
reagent type: ligand
reaction type: Hydroformylations
reagent type: ligand
reaction type: Miyaura Borylation Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Stille Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
224-228 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
CC1(c2c(Oc3c1cccc3P(c4ccccc4)c5ccccc5)c(P(c6ccccc6)c7ccccc7)ccc2)C
InChI
1S/C39H32OP2/c1-39(2)33-25-15-27-35(41(29-17-7-3-8-18-29)30-19-9-4-10-20-30)37(33)40-38-34(39)26-16-28-36(38)42(31-21-11-5-12-22-31)32-23-13-6-14-24-32/h3-28H,1-2H3
InChI Key
CXNIUSPIQKWYAI-UHFFFAOYSA-N
詳細
キサントホスは、クロスカップリング、バックワル-・ハートウィッグ・クロスカップリング反応、C-X結合形成、ヒドロホルミル化、宮浦ホウ素化反応、スティレカップリング、鈴木-宮浦カップリング、(ヘテロ)アリール化、アミノ化およびアミド化など、各種金属触媒反応で使用される二座配位子です。
小規模および高スループット用途には、ChemBeads(928356)としても入手できます。
アプリケーション
パラジウム触媒を用いた3-ブロモチオフェンと2-アミノピリジンのC-Nクロスカップリングによるヘテロ環の合成に用いられる配位子です。ルテニウム触媒下でアルコ-ルによる活性メチレン化合物のアルキル化にも用いられます。
触媒として用いられる金属キレ-ト配位子です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
Sarah Keller et al.
Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology, 17(4), 375-385 (2018-02-20)
The heteroleptic complexes [Cu(tBu-xantphos)(bpy)][PF6] and [Ag(tBu-xantphos)(bpy)][PF6], where tBu-xantphos = 9,9-dimethyl-4,5-bis(di-tert-butylphosphino)xanthene and bpy = 2,2'-bipyridine have been synthesized and their photophysical properties investigated. Single crystal X-ray diffraction studies of the compounds under ambient and increased pressure are presented; increase in pressure
Ligand Bite Angle Effects in Metal-catalyzed C-C Bond Formation.
P W van Leeuwen et al.
Chemical reviews, 100(8), 2741-2770 (2001-12-26)
Tetrahedron Letters, 47, 6787-6787 (2006)
Synthesis, 2794-2794 (2006)
Masoud Sadeghzadeh et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(10) (2020-05-20)
Monocarboxylate transporters 1-4 (MCT1-4) are involved in several metabolism-related diseases, especially cancer, providing the chance to be considered as relevant targets for diagnosis and therapy. [18F]FACH was recently developed and showed very promising preclinical results as a potential positron emission