Merck
791016
Sigma-Aldrich
RockPhos
97%
別名:
2-ジ(ターシャル-ブチル)ホスフィノ-2′,4′,6′-トリイソプロピル-3-メトキシ-6-メチルビフェニル, ジ‐ターシャル-ブチル(2′,4′,6′-トリイソプロピル-3-メトキシ-6-メチル-[1,1′-ビフェニル]-2-イル)ホスフィン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥99,470
2 G
¥222,500
¥99,470
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥99,470
2 G
¥222,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H49OP
CAS番号:
分子量:
468.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥99,470
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
mp
121-131 °C
官能基
phosphine
保管温度
15-25°C
SMILES記法
CC1=C(C2=C(C(C)C)C=C(C(C)C)C=C2C(C)C)C(P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)=C(OC)C=C1
InChI
1S/C31H49OP/c1-19(2)23-17-24(20(3)4)28(25(18-23)21(5)6)27-22(7)15-16-26(32-14)29(27)33(30(8,9)10)31(11,12)13/h15-21H,1-14H3
InChI Key
CVLLAKCGAFNZHJ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
RockPhosは、炭素-炭素結合および炭素-ヘテロ原子結合を形成させる反応においてPd(0)触媒と共に使用されるビフェニルベースのホスフィンリガンドです。[1][2]
また、次の用途にも使用されています。
  • パラジウム触媒存在下におけるブロモカルコンの2-フルオロエトキシ化。[2]
  • RockPhos Pd G3を触媒とするアリールメトキシドへの塩化アリールの変換。[3]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
P-chlorobenzyl ether: A p-methoxybenzyl ether in disguise
Viuff AH, et al.
Organic Letters, 18(22), 5773-5775 (2016)
An Improved Synthesis of BrettPhos-and RockPhos-Type Biarylphosphine Ligands
Hoshiya N and Buchwald SL
Advanced Synthesis & Catalysis, 354(10), 2031-2037 (2012)
A general and efficient Pd-catalyzed rapid 2-fluoroethoxylation of bromo-chalcones
Rangarajan TM, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 186(10), 101-110 (2016)
An Improved Synthesis of BrettPhos-and RockPhos-Type Biarylphosphine Ligands
Hoshiya N and Buchwald SL
advanced synthesis and catalysis, 354(10), 2031-2037 (2012)
関連コンテンツ
Explore reliable, premium grade catalysis materials for your pharma or industrial project. Specialty chemicals and formulations are available in bulk quantities and volumes from a few grams to multi-metric tons with complete documentation to simplify your leap from development to commercialization.