製品900831は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
フォーム
liquid
品質水準
反応適合性
reaction type: click chemistry
利用可能性
available only in USA
保管温度
−20°C
SMILES記法
C#CCCC1(N=N1)CCC(O)=O
InChI
1S/C8H10N2O2/c1-2-3-5-8(9-10-8)6-4-7(11)12/h1H,3-6H2,(H,11,12)
InChI Key
JRNSKSYASHYNCM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains a light-activated diazirine, alkyne tag, and carboxylic acid synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its acid linker, this building block allows for UV light-induced covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
関連製品
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Self-react. C
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
900831-BULK:
900831-50MG:
900831-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック