Merck
900616
Sigma-Aldrich
3-(But-3-yn-1-yl)-3-(2-iodoethyl)-3H-diazirine
≥95%
別名:
Iodo diazirine alkyne, Probe building block
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H9IN2
CAS番号:
分子量:
248.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
≥95%
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: click chemistry
保管温度
−20°C
アプリケーション
Used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains a light-activated diazirine, alkyne tag, and iodine synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its iodinated linker, this building block allows for UV light-induced covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)