Merck
900602
Sigma-Aldrich
4-(4-(Prop-2-yn-1-yloxy)benzoyl)benzoic acid
≥95%
別名:
Carboxyl benzophenone alkyne, Probe building block
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥35,100
¥35,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥35,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H12O4
CAS番号:
分子量:
280.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.22
¥35,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
官能基
alkyne
carboxylic acid
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(C1=CC=C(OCC#C)C=C1)C2=CC=C(C(O)=O)C=C2
InChI
1S/C17H12O4/c1-2-11-21-15-9-7-13(8-10-15)16(18)12-3-5-14(6-4-12)17(19)20/h1,3-10H,11H2,(H,19,20)
InChI Key
URDMKFAPEKSQDV-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
4-(4-(Prop-2-yn-1-yloxy)benzoyl)benzoic acid is used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains a light-activated benzophenone, alkyne tag, and carboxylic acid synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its acid linker, this building block allows for UV light-induced covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900602-VAR:
900602-100MG:
900602-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.