グレード
reagent grade
品質水準
アッセイ
98%
形状
powder
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
216.3-223.7 °C (dec.)
SMILES記法
CC(O[Pd]OC(C)=O)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Pd/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
InChI Key
YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 末端および内部アルキンの位置選択的抗塩酸処理用の触媒。
- ヘックカップリング反応および薗頭クロスカップリング反応用の不均一パラジウム錯体触媒を調製するための前駆体。
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
205869-100G:
205869-2G:
205869-1KG:
205869-500G:
205869-250G:
205869-25G:
205869-10G:
205869-1G:
205869-VAR:
205869-BULK:
試験成績書(COA)