Merck
900859
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-((trimethylsilyl)ethynyl)benzenesulfonyl fluoride
≥95%
別名:
Bromo sulfonyl fluoride TMS-alkyne, Probe building block
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥39,850
¥39,850
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥39,850
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H12BrFO2SSi
CAS番号:
分子量:
335.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.22
¥39,850
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reaction type: click chemistry
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Si](C)(C)(C)C#Cc1cc(cc(c1)Br)[S](=O)(=O)F
InChI
1S/C11H12BrFO2SSi/c1-17(2,3)5-4-9-6-10(12)8-11(7-9)16(13,14)15/h6-8H,1-3H3
InChI Key
CUUVPHAGWQDSCZ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
3-Bromo-5-((trimethylsilyl)ethynyl)benzenesulfonyl fluoride is used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains an aryl sulfonyl fluoride group, alkyne tag, and bromine synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its brominated linker, this building block allows for SuFEx-enabled, context-specific covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
900859-BULK:
900859-VAR:
900859-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.