Merck
900865
Sigma-Aldrich
4-Formyl-2-((trimethylsilyl)ethynyl)benzenesulfonyl fluoride
≥95%
別名:
Formyl sulfonyl fluoride TMS-Alkyne, Probe building block
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H13FO3SSi
CAS番号:
分子量:
284.38
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.22
製品900865は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
アッセイ
≥95%
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reaction type: click chemistry
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=CC1=CC=C(S(=O)(F)=O)C(C#C[Si](C)(C)C)=C1
アプリケーション
4-Formyl-2-((trimethylsilyl)ethynyl)benzenesulfonyl fluoride is used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains an aryl sulfonyl fluoride group, alkyne tag, and aldehyde synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its formyl linker, this building block allows for SuFEx-enabled, context-specific covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
900865-VAR:
900865-50MG:
900865-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.
メルクは、K. Barry Sharplessらの協力のもと開発した各種スルホニルフルオリド試薬を提供しています。これらの試薬は新たなクリック反応を可能にします。