アッセイ
≥95%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: click chemistry
保管温度
−20°C
SMILES記法
O(CCCCC(=O)O)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(cc2)OCC#C
InChI
1S/C21H20O5/c1-2-14-25-18-10-6-16(7-11-18)21(24)17-8-12-19(13-9-17)26-15-4-3-5-20(22)23/h1,6-13H,3-5,14-15H2,(H,22,23)
InChI Key
PVDBYWSDYKTIBJ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900613-50MG:
900613-VAR:
900613-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.