Merck
745553
Sigma-Aldrich
コバルトナノワイヤ
powder, diam. × L 200-300 nm × 100-200 μm
別名:
Cobalt (nanoparticles), Cobalt element, Cobalt-59
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Co
CAS番号:
分子量:
58.93
EC Number:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.23
フォーム
nanowires
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: cobalt
直径× L
200-300 nm × 100-200 μm
保管温度
2-8°C
InChI
1S/Co
InChI Key
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Cobalt nanowires have been studied for their directional magnetic properties.[1] In addition, cobalt nanowires have been studied for their magnetoresistance behavior at both room temperature[2] and low temperatures.[3] The metal nanostructure may be used to design thin film magnets with high energy density and high thermal stability.[4]
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉末
危険等級II
第一種可燃性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
745553-500MG:4548173959955
745553-VAR:
745553-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Low-temperature study of the magnetization reversal and magnetic anisotropy of Fe, Ni, and Co nanowires
Paulus PM, et al.
Journal of magnetism and magnetic materials, 224(2), 180-196 (2001)
Magnetoresistance of ferromagnetic nanowires
Wegrowe JE, et al.
Physical Review Letters, 82(18), 3681-3684 (1999)
High energy product developed from cobalt nanowires.
Gandha K
Scientific Reports, 4 (2014)
T M Whitney et al.
Science (New York, N.Y.), 261(5126), 1316-1319 (1993-09-03)
Arrays of ferromagnetic nickel and cobalt nanowires have been fabricated by electrochemical deposition of the metals into templates with nanometer-sized pores prepared by nuclear track etching. These systems display distinctive characteristics because of their one-dimensional microstructure. The preferred magnetization direction