Merck
203882
Sigma-Aldrich
酸化ニッケル(II)
greener alternative
99.99% trace metals basis
別名:
Nickel monoxide, Nickelous oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 G
¥11,300
100 G
¥32,300
¥11,300
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 G
¥11,300
100 G
¥32,300
About This Item
化学式:
NiO
CAS番号:
分子量:
74.69
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
eCl@ss:
38190702
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥11,300
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
powder and chunks
組成
NiO
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
green
密度
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Ni]=O
InChI
1S/Ni.O
InChI Key
GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency and is intended for Molecular Solar Thermal Energy Storage Systems (MOST). Click here for more information.
アプリケーション
酸化ニッケル(II)は、次のような持続可能な多様な用途に使用できます。
  • 非酵素的グルコースセンサー。[1][2]
  • 水素生成。[3]
  • 色素増感太陽電池(DSSC)。[4]
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
203882-100G:4548173293646
203882-20G:4548173293653
203882-BULK:
203882-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
酸化ニッケル powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g, green
GF37536396
酸化ニッケル
酸化ニッケル powder, 45 max. part. size (micron), weight 50 g, black
GF63811795
酸化ニッケル
酸化ニッケル powder, max. particle size 45 micron, weight 500 g, green
GF28835736
酸化ニッケル
Nickel/nickel (II) oxide nanoparticles anchored onto cobalt (IV) diselenide nanobelts for the electrochemical production of hydrogen
Xu Y, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 52(33), 8546-8550 (2013)
Improved photocurrents for p-type dye-sensitized solar cells using nano-structured nickel (II) oxide microballs
Powar S, et al.
Energy & Environmental Science, 5(10), 8896-8900 (2012)
Nonenzymatic glucose sensor based on nickel (II) oxide/ordered mesoporous carbon modified glassy carbon electrode
Luo L, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 102, 307-311 (2013)
New route for the synthesis of nickel (II) oxide nanostructures and its application as non-enzymatic glucose sensor
Heyser C, et al.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 832, 189-195 (2019)
Salvador B Muñoz et al.
Inorganic chemistry, 51(23), 12660-12668 (2012-11-13)
The synthesis and characterization of new tris(carbene)borate ligand precursors containing substituted benzimidazol-2-ylidene and 1,3,4-triazol-2-ylidene donor groups, as well as a new tris(imidazol-2-ylidene)borate ligand precursor are reported. The relative donor strengths of the tris(carbene)borate ligands have been evaluated by the position
資料
An article concerning self-propagating reactions induced by mechanical alloying, presented by Sigma-Aldrich.com.
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.
固体酸化物形燃料電池用材料の現状と今後について解説していただきました。 
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
すべて表示