Merck
637025
Sigma-Aldrich
酸化コバルト(II,III)
nanopowder, <50 nm particle size (SEM), 99.5% trace metals basis
別名:
Cobalt tetraoxide, Cobaltic-cobaltous oxide, Tricobalt tetraoxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
~Co3O4
CAS番号:
分子量:
240.80
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.5% trace metals basis
フォーム
nanopowder
表面積
40-70 m2/g , typical range
粒径
<50 nm (SEM)
mp
895 °C (dec.) (lit.)
密度
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
かさ密度
0.57 g/mL
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O=[Co].O=[Co]O[Co]=O
InChI
1S/3Co.4O
InChI Key
LBFUKZWYPLNNJC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酸化コバルトはp型半導体で、酸化物イオンの立方最密充填を持つ通常のスピネル結晶構造に属します。さまざまな酸化状態をとり、複数のバンドギャップ(2.28 eVおよび1.57 eV)を有しています。室温では常磁性を示します。
アプリケーション
酸化コバルト(II,III) ナノ粒子は、以下の用途に使用されています:
  • ガラス状炭素電極への酸化コバルトナノ粒子の修飾により、ナノモル濃度範囲でのAs(III)検出が可能です
  • 色素分解および水素発生反応のための酸化コバルトと炭素ナノスフェアとの光触媒
  • スーパーキャパシタの電極材料
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1A Inhalation - Resp. Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
637025-VAR:
637025-250G:4548173313269
637025-25G:4548173313276
637025-BULK:
637025-100G:4548173313252
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yik-Lam Cho et al.
Free radical biology & medicine, 153, 173-186 (2020-05-01)
Nickel oxide nanoparticles (NiO-NPs) are an important group of nanoparticles with increasing applications in many aspects of industry. At present, there is evidence demonstrating the cytotoxic characteristics of NiO-NPs, while the involvement of autophagy in the cytotoxicity of NiO-NPs has
Cody C Wyles et al.
The Journal of arthroplasty, 35(4), 1123-1129 (2019-12-20)
The aims of this study were to determine the levels of cobalt (Co) and chromium (Cr) ions generated in simulators from metal-on-polyethylene (MoP) and ceramic-on-polyethylene (CoP) constructs. Furthermore, we aimed to investigate the cytotoxic effect of these ion levels on
Kentaro Suehara et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 22(7), 675-683 (2021-01-27)
Pulsed laser melting in liquid (PLML) is a technique to fabricate spherical submicrometer particles (SMPs) wherein nanosecond pulsed laser (several tens to several hundreds of mJ pulse-1 cm-2 ) irradiates raw particles dispersed in liquid. Raw particles are transiently heated
資料
Graphene is a unique two-dimensional (2D) structure of monolayer carbon atoms packed into a dense honeycomb crystal that has attracted great interest due to its diverse and fascinating properties.
金属酸化物ナノ結晶で修飾したグラフェンや貴金属(Pt)およびPt系合金で修飾したグラフェンの製造、構造、および性能について紹介します。
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.
すべて表示