詳細
酸化銅(Cu2O、CuO)は、バンドギャップエネルギーが小さいp型半導体材料です。金属酸化物ナノ粒子は、物理的および化学的安定性が高いため触媒用途に極めて有用です。化合物の構造は、単斜晶系です。ナノスケールの酸化銅化合物は、熱プラズマ技術によって調製することが可能です。1件の研究が、その抗菌特性を報告しています。
アプリケーション
酸化銅ナノ粒子の毒性が報告されました。 Cu2Oは、Cuナノ粒子(Cu2O NP)のコーティング剤に使用されています。酸化銅ナノ粒子は表面反応性が大きいことから、リチウムイオン電池の陽極材料として、およびガスセンサーとして使用できることが報告されています。 中空Cu2O NPは、ヌクレオシドの調製に使用されており、他の基によるアジド-アルキン間の環化付加反応の触媒としても使用されています。CuO NPは、CSe、CTe、およびCS結合形成、ならびに2-アミノベンゾチアゾールの合成の触媒として使用することができます。CuOおよびCu2O NPに対するマウス・マクロファージの分子応答が研究されました。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
544868-BULK:
544868-VAR:
544868-5G:4548173943961
544868-25G:4548173943954
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
International journal of nanomedicine, 15, 3291-3302 (2020-06-05)
Inhaled nanoparticles can cross pulmonary air-blood barrier into circulation and cause vascular endothelial injury and progression of cardiovascular disease. However, the molecular mechanism underlying the vascular toxicity of copper oxide nanoparticles (CuONPs) remains unclear. We have recently demonstrated that the
Toxicity of nanoparticles of ZnO, CuO and TiO 2 to yeast Saccharomyces cerevisiae
Toxicology in vitro, 116-1122 (2009)
Chemical communications (Cambridge, England), 48(68), 8484-8486 (2012-05-05)
ZnO-CuO core-branch hybrid nanoparticles, synthesized by copper oxide growth and controlled oxidation on ZnO nanospheres, exhibited remarkable enhancement of catalytic activity and stability for ultrasound-assisted [3+2] azide-alkyne cycloaddition reactions, due to their high surface area and active facets of the
Characterisation of copper oxide nanoparticles for antimicrobial applications.
International Journal of Antimicrobial Agents, 33(6), 587-590 (2009)
International journal of environmental research and public health, 17(4) (2020-02-23)
Rice (Oryza sativa L.), a major staple food for billions of people, was assessed for its phytotoxicity of copper oxide nanoparticle (CuO NPs, size < 50 nm). Under hydroponic condition, seven days of exposure to 62.5, 125, and 250 mg/L
資料
Synthesis, Properties, and Applications of Perovskite-Phase Metal Oxide Nanostructures
強誘電性や圧電性、常誘電性などの物理的特性を示すペロブスカイト型金属酸化物のナノ構造と物性の関係に関する知見を紹介します。