Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
730807
Sigma-Aldrich
銀、分散液
nanoparticles, 40 nm particle size (TEM), 0.02 mg/mL in aqueous buffer, contains sodium citrate as stabilizer
別名:
Colloidal silver
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 ML
¥24,300
¥24,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 ML
¥24,300
About This Item
化学式:
Ag
CAS番号:
分子量:
107.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥24,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
nanoparticles
品質水準
含みます
sodium citrate as stabilizer
濃度
0.02 mg/mL in aqueous buffer
屈折率
n20/D 1.333
粒径
40 nm (TEM)
密度
0.990 g/mL at 25 °C
蛍光検出
λem 412 nm FWHM 63 nm
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI Key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
当社の銀ナノ粒子(直径 40 nm)は、水性クエン酸緩衝液に分散された金属銀の球状ナノ粒子です。この緩衝液は分散を安定化します。クエン酸イオンは銀ナノ粒子の表面に吸着し、凝集を防ぐ保護層を形成します。ナノ粒子′のサイズが小さいため、ナノ粒子は量子閉じ込め光学特性を示します。特に粒子の単分散性により、発光波長(λem)は 412 nm で半値全幅(FWHM)はわずか 63 nm です。光電子特性と高い表面積の組み合わせにより、当社の銀ナノ粒子は、バイオセンサーや蛍光イメージングで有用であり、生体分子、病原体、環境汚染物質を高感度に検出できます。
アプリケーション
  • Silver as acrolein hydrogenation catalyst: intricate effects of catalyst nature and reactant partial pressures.:この研究では、アクロレイン水素化の触媒としての銀の使用について探索し、触媒性および反応物の分圧の複雑な効果を示しており、工業化学プロセスにおける将来の用途に影響を与える可能性があります(Bron et al., 2007)。
  • Surface-enhanced Raman analysis of sulfa drugs on colloidal silver dispersion.:この研究では、医薬品研究における検出方法を強化する可能性のある、サルファ薬を分析するためのコロイド状銀分散体を使用した表面増強ラマン分光法(SERS)の応用について議論しています(Sutherland et al., 1990)。
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
730807-25ML:
730807-VAR:
730807-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Guang Zhao et al.
Chemosphere, 229, 169-180 (2019-05-12)
Although silver nanoparticles (AgNPs) are used in various commercial products, the biological effects of AgNPs on fish embryogenesis and the underlying molecular mechanisms are still poorly understood. In this study, both touch responses and neuron membrane potential were found to
資料
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.
銀ナノ材料は、物理的、化学的、光学的にユニークな特性を持っており、現在、さまざまな生物学的用途に利用されています。
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
超音波噴霧熱分解(USP)法は、スケーラブルで連続的であるという利点を持っており、多様な種類の材料合成において有効です。
すべて表示
質問
  1. Hello, excuse me, could you give me the data on the concentration of the number of silver nanoparticles per milliliter?
    1 回答
    1. One milliliter of dispersion contains 0.02g of silver nanoparticles as listed in the "Properties" section.