Merck
773352
Sigma-Aldrich
酸化コバルト鉄
nanopowder, 30 nm particle size (TEM), 99% trace metals basis
別名:
コバルトフェライト, コバルト鉄スピネル, コバルト鉄酸塩, 四酸化コバルト二鉄
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CoFe2O4
CAS番号:
分子量:
234.62
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99% trace metals basis
フォーム:
nanopowder
品質水準
アッセイ
99% trace metals basis
フォーム
nanopowder
粒径
30 nm (TEM)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
[Co+2].[Co+2].[Fe+3].[Fe+3].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2Co.2Fe.5O/q2*+2;2*+3;5*-2
InChI Key
XNGOCNMGDFPQTP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
酸化コバルトは、分子イメージング†および薬物送達に適用される重要なナノスケール磁性材料です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
773352-5G:4548173336039
773352-BULK:
773352-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Friedrich Waag et al.
Scientific reports, 7(1), 13161-13161 (2017-10-17)
Highly active, structurally disordered CoFe
Multifunctional nanoparticles possessing a "magnetic motor effect" for drug or gene delivery.
Tae-Jong Yoon et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 44(7), 1068-1071 (2005-01-07)
Maqusood Ahamed et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 148, 665-673 (2016-11-05)
Cobalt iron oxide (CoFe
Jae-Hyun Lee et al.
Nature medicine, 13(1), 95-99 (2006-12-26)
Successful development of ultra-sensitive molecular imaging nanoprobes for the detection of targeted biological objects is a challenging task. Although magnetic nanoprobes have the potential to perform such a role, the results from probes that are currently available have been far
資料
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.