Merck
736465
Sigma-Aldrich
銀、分散液
nanoparticle, 30-35 wt. % in triethylene glycol monoethyl ether, spec. resistivity 11 μΩ-cm, for printing on plastic films
別名:
Silverjet DGP-40LT-15C, 銀インク
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ag
CAS番号:
分子量:
107.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
詳細
surface tension 35 - 40 dyn/cm
形状
dispersion
nanoparticle
濃度
30-35 wt. % in triethylene glycol monoethyl ether
屈折率
n20/D 1.333
粒径
≤50 nm
粘度
10-18 cP
密度
1.45 g/mL±0.05 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI Key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
銀は優れた伝導体であり、酸化しません。印刷できる伝導体およびインク中に使用されます(銀ナノ粒子)。銀ナノ粒子の他の様々なアプリケーションには、太陽電池の金属沈着、薄膜エレクトロニクス、センサー、そして触媒などが含まれます。
硬化温度:100~150℃
推奨基質:プラスチックフィルム
推奨洗浄溶液:極性溶液:エチルアルコール、IPAなど。
アプリケーション
  • Enhanced Adsorption of Trace Ethylene on Ag/NZ5 Modified with Ammonia: Hierarchical Structure and Metal Dispersion Effects.:この研究では、アンモニア修飾銀/ナノゼオライト5を使用した微量エチレンの吸着の促進における階層構造および金属分散度の効果を調べ、大気質および貯蔵条件の改善のための工業用途の可能性を探索しています(Qi et al., 2024)。
  • Structure-Activity Relationships between the State of Silver on Different Supports and Their I(2) and CH(3)I Adsorption Properties.:この論文では、より優れたろ過精製システムの開発のために極めて重要になる可能性のある、さまざまな支持体上に分散した銀の物理状態とヨウ素およびヨウ化メチルを吸着するその特性との間の相関を詳細に示しています(Azambre et al., 2021)。
  • New Relevant Descriptor of Linear QNAR Models for Toxicity Assessment of Silver Nanoparticles.:この論文では、安全が最重要視される医薬品用途で意義のある、銀ナノ粒子の毒性評価を促進する新しい定量的ナノ構造-活性関係(QNAR)記述子を導入しています(Kudrinskiy et al., 2020)。
  • Resolving the puzzle of single-atom silver dispersion on nanosized γ-Al(2)O(3) surface for high catalytic performance.:ナノサイズのγ-アルミナ表面上の銀の単原子分散体を調査し、触媒効率の最適化およびさまざまな化学産業における用途の可能性に関する知見を提供しています(Wang et al., 2020)。
アナリシスノート
メルクの銀、分散液は、30~35 wt%の銀ナノ粒子(乾燥器で250℃で3時間焼いた後測定)を含んでおり、規格抵抗力は11 μΩ-cmです。
法的情報
ANP, Inc.の製品
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
736465-BULK:
736465-VAR:
736465-25G:4548173954516
736465-100G:4548173954509
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
銀 nanopowder, <100 nm particle size, contains PVP as dispersant, 99.5% trace metals basis
Sigma-Aldrich
576832
資料
Inkjet printing is one of the key enabling technologies of printed electronics. Inkjet printing technology classification, aspects of materials (inks, substrates) and respective pre-and post-processing steps are discussed.
最も重要なデジタル製造技術の1つであり、プリンテッドエレクトロニクスの実現を可能にする主要技術の1つである「インクジェット印刷」について解説します。
The ability to pattern conductive electrodes is technologically relevant for several applications, including photovolatics, displays, sensors, and biomedical devices.
各種印刷法に対応した溶液処理可能なグラフェン導電性インク製品についてご紹介します。グラフェン膜、酸化グラフェン、還元型酸化グラフェンなどの製品を多数販売しております。
すべて表示