安全性情報
730815
Sigma-Aldrich
銀、分散液
nanoparticles, 60 nm particle size (TEM), 0.02 mg/mL in aqueous buffer, contains sodium citrate as stabilizer
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 ML
¥24,300
¥24,300
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 ML
¥24,300
About This Item
化学式:
Ag
CAS番号:
分子量:
107.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥24,300
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
nanoparticles
品質水準
含みます
sodium citrate as stabilizer
濃度
0.02 mg/mL in aqueous buffer
屈折率
n20/D 1.333
粒径
60 nm (TEM)
密度
0.9976 g/mL at 25 °C
蛍光検出
λem 431 nm FWHM 81 nm
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI Key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
730815-25ML:
730815-VAR:
730815-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rodrigo Rodrigues da Conceição et al.
Metabolic brain disease, 34(3), 705-713 (2019-02-01)
Silver nanoparticles (AgNPs) are clusters of silver atoms with diameters that range from 1 to 100 nm. Due to the various shapes and large surface areas, AgNPs have been employed in the food and textile industries and medical fields. Therefore, because
資料
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.
銀ナノ材料は、物理的、化学的、光学的にユニークな特性を持っており、現在、さまざまな生物学的用途に利用されています。
Research on noble bimetallic nanoparticles for glucose biosensor detection.
Dr. David Medina Cruzらが、血糖値のより精密な測定と監視を可能にする、貴金属系二元金属ナノ粒子(BMNP:bimetallic nanoparticle)の進展について紹介します。Ag-Au、Ag-Pt、Ag-Pd、Au-Ptなどの酵素フリーの銀および金ナノ粒子の利用と、その構造がバイオセンサ検出にどう役立つかを中心に解説します。